Learn More
Invitrogen™ Réactif de transfection Lipofectamine™ 2000
Code produit 10696153
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0,75 mL
1,5 ml
15 mL
Conditionnement:
1 pièce
1.50mL
750µL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10696153 1,5 ml 1.50mL
10600714 15 mL 1 pièce
10696343 0,75 mL 750µL
12313563 - -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10696153 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 11668019
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Réactif de transfection polyvalent capable de transfecter efficacement la plus vaste variété de lignées de cellules adhérentes et en suspension.
Le réactif de transfection Lipofectamine™ 2000 est un agent de transfection polyvalent capable de transfecter la plus vaste variété de lignées de cellules adhérentes et en suspension. Les chercheurs utilisent le réactif Lipofectamine™ 2000 pour les expériences d’extinction de gènes par ARNsi et ARNsh, ainsi que pour les études d’expression génétique. Le Lipofectamine 2000 est le meilleur réactif de transfection mis au point par Life Technologies pour la co-transfection d’ARNsi et de l’ADN plasmidique.
  • Une efficacité de transfection exceptionnelle sur une très large gamme de lignées cellulaires et les plus hauts niveaux d’expression des protéines recombinantes
  • Des performances supérieures pour la co-transfection du pARNi et de l’ADN plasmide
  • Une efficacité prouvée dans la présence de sérum : élimine le besoin de changer de milieu de culture à la suite de la transfection
  • Des performances fiables pour les applications à rendement élevé
  • Le meilleur choix pour établir des lignées cellulaires stables
Informations sur la commande
Emballage durable. Homologué pour des expéditions à température ambiante ou sur glace humide.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Contient un flacon (1,5 ml) de réactif Lipofectamine™ 2000. Conservez à 2–8°C. Ne pas congeler.
Type de cellule Lignées cellulaires établies, cellules souches, cellules primaires, cellules difficiles à transfecter
Format Plaque à 6 puits, plaque à 12 puits, plaque à 24 puits, plaque à 48 puits, plaque à 96 puits, flacons
Type d’échantillon ADN plasmide, ARNic synthétique, plasmides d’ARNi (ARNsh, miR)
Transfection Technique Transfection basée sur les lipides
À utiliser avec (application) Transfection
Compatibilité à haut débit Compatible avec le haut débit
Gamme de produits Lipofectamine
Type de produit Réactif de transfection
Quantité 1,5 ml
Compatible avec le sérum Oui
Conditions d’expédition Homologué pour des expéditions à température ambiante ou sur glace