Learn More
Invitrogen™ Réactif de transfection Lipofectamine™ 2000
GREENER_CHOICE
Code produit 10696343
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0,3 mL
0,75 mL
1,5 ml
15 mL
Conditionnement:
1 pièce
1.50mL
750µL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10696343 0,75 mL 750µL
10696153 1,5 ml 1.50mL
10600714 15 mL 1 pièce
12313563 0,3 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 27970
Code produit 10696343 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 11668027
Faites avancer la science avec 3 produits au prix de 2
Utilisez le code promo 27970
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 27970
Réactif de transfection polyvalent capable de transfecter efficacement la plus vaste variété de lignées de cellules adhérentes et en suspension.
Le réactif de transfection Lipofectamine™ 2000 est un agent de transfection polyvalent qui s’est avéré capable de transfecter la plus vaste variété de lignées de cellules adhérentes et en suspension. Les chercheurs utilisent le réactif Lipofectamine™ 2000 pour les expériences d’extinction de gènes par ARNsi et ARNsh, ainsi que pour les études d’expression génétique. Le Lipofectamine™ 2000 est notre meilleur réactif de transfection pour la co-transfection d’ARNsi et d’ADN plasmidique.
Avec le réactif de transfection Lipofectamine™ 2000, vous obtiendrez :
  • Une efficacité de transfection exceptionnelle dans une très large gamme de lignées cellulaires et les plus hauts niveaux d’expression des protéines recombinantes (voir tableau)
  • Des performances supérieures pour la co-transfection du pARNi et de l’ADN plasmide
  • Une efficacité prouvée dans la présence de sérum—élimine le besoin de changer de milieu de culture à la suite de la transfection
  • Des performances fiables pour les applications à rendement élevé
  • Le meilleur choix pour établir des lignées cellulaires stables
    Un réactif de transfection à haute performance pour l’expression génétique et l’inhibition des gènes
    Le réactif de transfection Lipofectamine™ 2000 fonctionne efficacement avec toutes les lignées cellulaires courantes ainsi qu’avec de nombreux complexes et peut être utilisé dans des milieux avec ou sans sérum. Pour l’inhibition génétique, les transfections hautement efficaces du réactif de transfection Lipofectamine™ 2000 permettent des expériences de haut niveau d’extinction des gènes, ce qui est nécessaire à l’obtention de résultats convaincants. Le réactif de transfection Lipofectamine™ 2000 est le premier choix pour la co-transfection, de par efficacité en matière de transfection aussi bien d’ARNsi que d’ADN plasmidique. Le réactif de transfection Lipofectamine™ 2000 est facile à utiliser : il se mélange avec de l’acide nucléique et s’ajoute à la culture cellulaire.
    Idéal pour un travail à haut débit
    La simplicité et la vitesse combinées à une efficacité de transfection élevée font du réactif de transfection Lipofectamine™ 2000 le réactif idéal pour l’expression de protéines transitoires ou les transfections ARNi à haut débit. Les conditions de transfection peuvent facilement être établies pour les systèmes robotiques ou automatisés utilisés dans de telles applications.
  • Informations sur la commande
    Emballage durable. Homologué pour des expéditions à température ambiante ou sur glace humide.
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Contenu et stockage Contient un flacon (0,75 ml) de réactif Lipofectamine™ 2000. Conservez à 2–8°C. Ne pas congeler.
    Type de cellule Lignées cellulaires établies, cellules souches, cellules primaires, cellules difficiles à transfecter
    Format Plaque à 6 puits, plaque à 12 puits, plaque à 24 puits, plaque à 48 puits, plaque à 96 puits, flacons
    Type d’échantillon ADN plasmide, ARNic synthétique, plasmides d’ARNi (ARNsh, miR)
    Transfection Technique Transfection basée sur les lipides
    À utiliser avec (application) Transfection
    Compatibilité à haut débit Compatible avec le haut débit
    Gamme de produits Lipofectamine
    Type de produit Réactif de transfection
    Quantité 0,75 mL
    Compatible avec le sérum Oui
    Conditions d’expédition Homologué pour des expéditions à température ambiante ou sur glace