Learn More
Invitrogen™ Lipofectamine™ LTX Reagent
Code produit 11583137
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
15 ml
Conditionnement:
15mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11583137 15 ml 15mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11583137 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 15338500
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Includes
Chaque unité contient un flacon de réactif Lipofectamine LTX (15 ml).
Équilibre l’activité et la douceur des cellules, ce qui permet d’obtenir des gains d’efficacité et des viabilités de transfection élevés
Le réactif Lipofectamine LTX est une solution avancée pour l’expression génétique dans les types de cellules courants comme difficiles. Aucun autre réactif de transfection spécifique à l’ADN plasmidique ne peut égaler l’efficacité, la praticité et la douceur du réactif Lipofectamine LTX pour la transfection de lignées cellulaires primaires, difficiles et sensibles. Le réactif Lipofectamine LTX est synthétisé à partir de composants d’origine 100 % non animale, ce qui facilite la validation de l’absence de maladies zoonotiques, comme l’ESB ou des virus, dans les expériences de recherche ou les lignées cellulaires.
  • Transfection d’un large éventail de types de cellules, y compris des cellules primaires, difficiles et sensibles, avec une efficacité élevée
  • Combinaison d’une efficacité de transfection élevée à une viabilité cellulaire maximale (> 90 %)
  • Protocoles optimisés : Protocoles rapides et simples fournis pour la plupart des lignées cellulaires
  • Réactif efficace pour générer des lignées cellulaires stables
  • Transfectez des cellules primaires avec efficacité
  • Administration supérieure dans des cellules difficiles
  • Large compatibilité avec les lignées cellulaires
  • Transfection stable
  • Protocole simple, rapide et compatible avec des sérums
Culture cellulaire, culture de cellules de mammifère
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Classification Aucun composant d’origine animale
Contenu et stockage Chaque unité contient un flacon de réactif Lipofectamine™ LTX (15 ml). Conservez à 2–8°C. Garantie stable pendant 6 mois sous réserve d’un stockage correct.
Type de cellule Lignées cellulaires établies, cellules souches, cellules primaires, cellules difficiles à transfecter
Format Plaque à 6 puits, plaque à 12 puits, plaque à 24 puits, plaque à 48 puits, plaque à 96 puits, flacons
Type d’échantillon ADN plasmide, plasmides d’ARNi (ARNsh, miR)
Transfection Technique Transfection basée sur les lipides
À utiliser avec (application) Transfection
Compatibilité à haut débit Compatible avec le haut débit
Gamme de produits Lipofectamine
Type de produit Réactif LTX
Quantité 15 ml
Compatible avec le sérum Oui
Conditions d’expédition Glace