Learn More
Invitrogen™ Réactif de transfection Lipofectamine™
Code produit 10462882
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0,3 mL
1 mL
4 mL
Conditionnement:
1 pièce
1mL
4 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10462882 1 mL 1mL
12363563 0,3 mL 1 pièce
10615013 4 mL 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10462882 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 18324012
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Includes
Contient un flacon de 1 ml.
Réactifs de transfection cationique-lipidique de première génération formulés pour la transfection de l’ADN en cellules eucaryotes.
Lipofectamine™ Transfection Reagent is one of our first-generation, cationic-lipid transfection reagents formulated for the transfection of DNA into eukaryotic cells. Lipofectamine™ Transfection Reagent is a trusted, value reagent with many years of cited use in thousands of publications and with many cell lines.
Le réactif de transfection Lipofectamine® est l’un de nos réactifs de transfection par lipides cationiques de première génération, spécifiquement formulé pour la transfection de l’ADN en cellules eucaryotes. Le réactif de transfection Lipofectamine® est un réactif fiable et éprouvé, cité depuis de nombreuses années dans des milliers de publications et utilisé dans un grand nombre de lignées cellulaires.
Caractéristiques du réactif de transfection Lipofectamine® :
• Un réactif aux capacités éprouvées avec des applications à haut débit
• Un réactif fiable permettant d’établir des lignées cellulaires stables
• Un réactif parfaitement compatible avec le réactif PLUS™ pour une meilleure expression protéique
Technologie éprouvée
Nos réactifs Lipofectamine® sont reconnus comme la gamme de réactifs de transfection la plus citée, avec des dizaines de milliers de citations depuis son lancement en 1993. Considéré comme un réactif fiable pour tout un éventail de lignées cellulaires, le réactif de transfection Lipofectamine® ne fait pas exception. Lorsqu’il est utilisé en association avec le réactif PLUS™, le réactif de transfection Lipofectamine® a montré qu’il fonctionne très bien avec des cellules telles que BHK-21, NIH 3T3, COS-1, les fibroblastes, les kératinocytes, HT-29, MRC-5 et SK-BR3.
Une alternative de qualité pour l’ADN plasmidique
Lorsque l’on reçoit un tel héritage, il est normal de s’engager à fournir les meilleurs réactifs aux scientifiques et aux laboratoires, indépendamment de leurs capacités de financement. Le réactif de transfection Lipofectamine® offre une solution alternative à la transfection de l’ADN plasmidique en cellules eucaryotes, avec un protocole simplifié. Pour obtenir des résultats optimaux dans des conditions de transfection de l’ADN plasmidique encore plus variées, nous recommandons l’utilisation du réactif Lipofectamine® LTX, qui se caractérise par un équilibre parfait entre puissance et faible cytotoxicité. Le réactif de transfection Lipofectamine® 2000 est recommandé pour la transfection d’un vaste éventail de lignées cellulaires ou de l’ARN.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Chaque unité contient un ou plusieurs flacons de réactif. Conservez à 2–8°C. Le réactif de transfection Lipofectamine™ est garanti stable pendant 6 mois, sous réserve d’une bonne conservation.
Type de cellule Lignées cellulaires établies, cellules primaires, cellules difficiles à transfecter
Format Plaque à 6 puits, plaque à 12 puits, plaque à 24 puits, plaque à 48 puits, plaque à 96 puits, flacons
Type d’échantillon ADN plasmide
Transfection Technique Transfection basée sur les lipides
À utiliser avec (application) Transfection
Compatibilité à haut débit Non compatible avec des cadences élevées (manuel)
Gamme de produits Lipofectamine
Type de produit Réactif de transfection
Quantité 1 mL
Compatible avec le sérum Non
Conditions d’expédition Glace