Learn More
Invitrogen™ Lipofectin™ Transfection Reagent
Description
Includes
Contient un flacon (1 ml) de réactif de transfection de Lipofectine.
- Pour transfecter l’ADN, l’ARN et les oligonucléotides dans des cellules mammifères, et l’ADN dans les protoplastes végétaux
- Il a également été démontré que le réactif Lipofectin convient parfaitement à la transfection de cellules HeLa, en association avec le réactif PLUS™
- Le réactif de transfection Lipofectin est fait avec une formule liposomale 1 : 1 (w / w) de lipides cationiques N-[1-(2,3-dioleyloxy)propyl]-n,n,n-chlorure de triméthylammoniac (DOTMA) et de dioleoylphosphatidyléthanolamine (DOPE) dans des eaux filtrées par membrane
- Origine non-animale
Découverte et développements de médicaments, analyse et génotypage de l’expression génique, PCR et PCR en temps réel, dosages de découverte de médicaments par PCR, PCR en temps réel (qPCR), profilage d’expression génétique par PCR en temps réel, identification et validation de la cible et des dérivations
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Chaque unité contient un ou plusieurs flacons (1 ml) de réactif. Stocker à +4°C. La stabilité du réactif de transfection Lipofectin™ est garantie pendant 6 mois, sous réserve d’une bonne conservation. |
| Type de cellule | Lignées cellulaires établies, cellules primaires, cellules difficiles à transfecter |
| Format | Plaque à 6 puits, plaque à 12 puits, plaque à 24 puits, plaque à 48 puits, plaque à 96 puits, flacons |
| Type d’échantillon | ADN plasmide |
| Transfection Technique | Transfection basée sur les lipides |
| À utiliser avec (application) | Transfection |
| Comprend | Quatre flacons (1 ml chacun) de réactif de transfection Lipofectin |
| Compatibilité à haut débit | Non compatible avec des cadences élevées (manuel) |
| Gamme de produits | Lipofectin |
| Type de produit | Réactif de transfection |
| Afficher plus |