Learn More
Invitrogen™ Low DNA Mass Ladder
GREENER_CHOICE
Code produit 10433602
Change view
Click to view available options
Quantité:
23,5 μg
Conditionnement:
50 réactions
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10433602 23,5 μg 50 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Ne pas chauffer l’échelle avant de la charger.
Code produit 10433602 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 10068013
Edge
Ne pas chauffer l’échelle avant de la charger.
Includes
Échelle basse DNAmass™, 200 μl dans 10 mm de Tris-HCl (pH 7,5) et 1 mm d’EDTA
Convient à l’estimation de la masse (quantité) d’échantillons d’ADN inconnus par coloration au bromure d’éthidium
L’échelle d’ADN à masse faible Invitrogen est conçue pour procéder au dimensionnement et à l’évaluation quantitative approximative de l’ADN double brin dans une plage de 100 à 2 000 bp. L’échelle d’ADN à masse faible consiste en six fragments individuels d’ADN purifiés par chromatographie.
L’échelle d’ADN à masse faible est idéale pour les étapes de séparation avec un gel d’agarose de 1 à 2 %.
Avantages de l’échelle d’ADN à masse faible
Bandes nettes et claires : fragments purifiés par chromatographie permettant d’obtenir des résultats cohérents et fiables
Pratique : fournie avec un tampon de chargement sur gel 10X BlueJuice permettant de suivre la migration des échantillons d’ADN
Précise : chaque bande contient une quantité exacte d’ADN
Utilisation du produit
L’échelle d’ADN double brin peut être visualisée sur des gels d’agarose de 1 à 2 %, après du bromure d’éthidium ou une coloration SYBR Safe. L’échelle est conçue avec des bandes d’ADN d’intensité croissante. Une quantité exacte d’ADN dans chaque bande permet une quantification approximative des échantillons d’ADN.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage • 200 μl d’échelle de faible masse d’ADN
• 1 ml de tampon de chargement de gel BlueJuice 10X
Conserver à -20°C.
Concentration 0,1175 μg/μl
Type de gel Agarose
Prêt à charger Non
Volume de chargement des échantillons 1 ml
Plage de dimensions 100 bp à 2 000 bp
Volume (métrique) 200 µlitres
Compatibilité du gel Gel d’agarose
Nbre de réactions 50 applications
Quantité 23,5 μg
Conditions d’expédition Homologué pour des expéditions à température ambiante ou sur neige carbonique
Technologie Fragments d’ADN individuels purifiés par chromatographie
Type de produit Échelle d’ADN