Learn More
Invitrogen™ Lumio™ Green In-Cell Detection Kit
Description
Includes
6 μg d’ADNpc 6,2 / nLumio ;-DEST, 6 μg d’ADNpc 6,2 / cLumio-DEST, 10 μg de vecteur de contrôle d’ADNpc 6,2 / nLumio ;-GW / p64 et le kit de détection Lumio In-Cell indiqué. Les kits de détection Lumio In-Cell comprennent 40 μl de réactif fluorescent vert ou rouge Lumio (Dual contient à la fois vert et rouge) sous la forme d’une solution mère de 2 mM dans le DMSO.
- L’étiquette est une petite séquence (six acides aminés) qui lie le substrat fluorescent, permettant de détecter visuellement la localisation des protéines dans les cellules de mammifères
- Offre une détection précise des protéines in vitro et in vivo
- Promoteur CMV pour une expression constitutive de haut niveau
- Sites tR pour une recombinaison efficace avec les clones d’entrée Gateway
- Gène de résistance à la blasticidine pour une sélection rapide et efficace
- Utilisation pour une expression, une détection et une localisation de protéines fiables et homogènes dans les cellules de mammifères
Analyse cellulaire, dosages de rapporteurs cellulaires, imagerie cellulaire, dosages d’activité enzymatique et protéique, détection Lumio, protéines, expression, isolement et analyse, dosages de rapporteurs, dosages de tétracystéine (Lumio/FlAsH/ReAsH)
Spécification
Spécification
| Méthode de détection | Fluorescent |
| À utiliser avec (équipement) | Microscope à fluorescence, microscope électronique |
| Type de produit | Kit de détection In-Cell |
| Contenu et stockage | Les kits de détection Lumio In-Cell comprennent 40 µl de réactif fluorescent vert ou rouge Lumio sous la forme d’une solution mère de 2 mM dans le DMSO. Conserver à -20°C. Stabilité garantie pendant 6 mois lorsqu’il est correctement conservé. |
| Emplacement de détection | Détection In-Cell |
| Marqueur de protéine | Lumio |
| Marqueur ou colorant | Lumio™ vert |
| Quantité | 1 kit |
| Gamme de produits | Lumio |
| Couleur | Vert |