Learn More
Invitrogen™ Base de bouillon Luria (base de bouillon LB Miller)™, poudre
Code produit 11548866
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2,5 kg
Conditionnement:
2.50kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11548866 500 g 500g
11558866 2,5 kg 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11548866 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 12795027
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Luria broth (LB) is a popular, rich medium used to cultivate bacteria and to perform coliphage plaque assays.
Formule pour 1 litre : 10 g de peptone SELECT 140, 5 g d’extrait de levure SELECT, 10 g de chlorure de sodium
Clonage, transformation
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver à température ambiante. 500 g produisent 20 l de bouillon.
Format Flacon
Type de milieu LB
Méthode de préparation Autoclave
Type de produit Milieux de culture déshydratés
Classe d’organisme cible E. coli
Quantité 500 g
Conditions d’expédition Température ambiante
Espèces Escherichia coli