Learn More
Invitrogen™ Base de bouillon Luria (base de bouillon LB Miller)™, poudre
Code produit 11558866
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2,5 kg
Conditionnement:
2.50kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11558866 2,5 kg 2.50kg
11548866 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11558866 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 12795084
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Luria broth (LB) is a popular, rich medium used to cultivate bacteria and to perform coliphage plaque assays.
Formule pour 1 litre : 10 g de peptone SELECT 140, 5 g d’extrait de levure SELECT, 10 g de chlorure de sodium
Clonage, transformation
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver à température ambiante. 2,5 kg produisent 100 l de bouillon.
Format Flacon
Type de milieu LB
Méthode de préparation Autoclave
Type de produit Milieux de culture déshydratés
Classe d’organisme cible E. coli
Quantité 2,5 kg
Conditions d’expédition Température ambiante
Espèces Escherichia coli