Learn More
Invitrogen™ Transcriptase inverse M-MLV (200 U/μl)
Code produit 10338842
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de réactions:
1 000 réactions
200 réactions
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de réactions Conditionnement
10338842 200 réactions 1 pièce
10247352 1 000 réactions -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10338842 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 28025013
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Il s’agit d’une ADN polymérase recombinante qui synthétise un brin d’ADN complémentaire à partir d’ADN et d’ARN simple brin, ou à partir d’ARN / ADN hybride.
Comparée à l’AMV RT, la transcriptase inverse du virus de la leucémie murine de Moloney (RT M-MLV) est dépourvue de toute activité de l’endonucléase d’ADN et affiche une activité RNase H inférieure.
  • Thermostabilité : activité optimale à 37°C
  • Dimensions de l’ADNc : M-MLV peut servir à synthétiser l’ADNc simple brin jusqu’à 7 kb
  • Applications : synthèse d’ADNc simple brin, extension de l’amorce, ADNdb de séquençage, bibliothèques d’ADNc et RT-PCR
  • Source : Forme purifiée de l’E. coli exprimant le gène pol de M-MLV sur plasmide
  • Tests de performance et de qualité : Pureté SDS-PAGE ; dosages d’endodésoxyribonucléase, d’exodésoxyribonucléase et de ribonucléase ; rendement et longueur du produit d’ADNc
  • Concentration : 200 U / μl
  • Définition de l’unité : Une unité de RT M-MLV représente la quantité d’enzyme requise pour incorporer 1 nmol de désoxyribonucléotide dans une substance précipitable à l’acide, en 10 minutes, à 37°C, en utilisant poly(A)oligo(dT)25 comme modèle ou amorce
  • Conditions de réaction de l’unité : 50 mM de Tris-HCl (pH 8,3), 40 mM de KCl, 6 mM de MgCl2, 1 mM de DTT, 0,5 mM de [3H]dTTP, 0,1 mM de poly(A), 0,1 mM d’oligo(dT)25, 0,1 mg / ml de BSA, et enzyme dans 50 μl pour 10 minutes à 37°C
  • Température de réaction optimale : 37°C
  • Taille du produit final : 7 kb ou moins
PCR & PCR en temps réel, transcription inverse
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 200 U / μl
Contenu et stockage
• M-mLV RT, 200 μl (200 U/μl)
• Tampon premier brin 5X, 1 ml
• DTT, 500 μl (100 mM)
Conserver à –20°C.
Format Tube
Vitesse de réaction 50 min
Technique Transcription inverse
Température de réaction optimale 37°C
Quantité 200 réactions ; 40 000 unités
Transcriptase inverse M-MLV
Activité de la ribonucléase H Oui
Conditions d’expédition Glace humide
Type de produit final ADNc premier brin
Nbre de réactions 200 réactions
Format de réaction Composants séparés
Type de réactif Transcription inverse
Taille (produit final) Jusqu’à 7 kb
Matériau de départ ARN