Learn More
Invitrogen™ Tampon de transcriptase inverse M-MLV
Code produit 10512703
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10512703 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10512703 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 18057018
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Includes
1 ml de tampon de transcriptase inverse M-MLV et 500 μl de DTT (0,1 M)
Fourni à une concentration de 5X
M-MLV Reverse Transcriptase Buffer is for use with Moloney Murine Leukemia Virus Reverse Transcriptase (M-MLV RT).
5X buffer composition
  • 250 mM Tris-HCl (pH 8.3)
  • 375 mM KCl
  • 15 mM MgCl2
Included with
  • M-MLV Reverse Transcriptase
  • SuperScript Reverse Transcriptase
  • SuperScript II Reverse Transcriptase
  • SuperScript III Reverse Transcriptase
M-MLV Reverse Transcriptase Buffer does NOT contain actinomycin D, nucleotides, or dithiothreitol (DTT).
Informations sur la commande
Homologué pour des expéditions sur glace sèche ou mouillée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 5X
À utiliser avec (application) Transcription inverse
Quantité 1 mL
Comprend
• Tampon de transcriptase inverse M-MLV (1 ml)
• DTT 0,1 M (500 μl)
Conserver à –20°C.