Learn More
Invitrogen™ M13 Forward (-20) Primer
Description
Oligonucleotides complementary to a DNA template are necessary to prime DNA synthesis for sequencing reactions. We offer a wide selection of Invitrogen single-strand primers that may be used in either single- or double-stranded sequencing protocols. All sequencing primers are non-phosphorylated and are supplied lyophilized.
M13 Forward (-20) Primer features include:
- Desalted and purified by gel filtration
- Assayed for function in automated sequencing reactions
- Supplied in quantity of 2 μg
Order Info
Conditions d’expédition : Température ambiante
Specifications
Specifications
| Type de produit | Primer |
| Contenu et stockage | Conserver au congélateur (entre -5°C à -30°C). |
| Longueur de l’amorce | 16-mer |
| Séquence d’amorce | 5’d[GTAAAACGACGGCCAG]3’ |
| Méthode de purification | Dessalé, filtration sur gel purifié |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Primer | M13 |
| Quantité | 2 μg |
| À utiliser avec (application) | Réactions de séquençage |
| Forme | Lyophilisé |