Learn More
Invitrogen™ M13 Reverse Primer
Code produit 11599146
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 μg
Conditionnement:
2µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11599146 2 μg 2µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11599146 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur N53002
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Des oligonucléotides complétant un modèle d’ADN sont nécessaires pour amorcer la synthèse d’ADN pour les réactions de séquençage.
Oligonucleotides complementary to a DNA template are necessary to prime DNA synthesis for sequencing reactions. We offer a wide selection of Invitrogen single-strand primers that may be used in either single- or double-stranded sequencing protocols. All sequencing primers are non-phosphorylated and are supplied lyophilized.
M13 Reverse Primer features include:
  • Desalted and purified by gel filtration
  • Assayed for function in automated sequencing reactions
  • Supplied in quantity of 2 μg
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Primer
Contenu et stockage Conserver au congélateur (entre -5°C à -30°C).
Longueur de l’amorce 17-mer
Séquence d’amorce 5’d[CAGGAAACAGCTATGAC]3’
Méthode de purification Dessalé, filtration sur gel purifié
Conditions d’expédition Température ambiante
Primer M13
Quantité 2 μg
À utiliser avec (application) Réactions de séquençage
Forme Lyophilisé