Learn More
Invitrogen™ E. coli chimiquement compétent et résistant au phage One Shot™ Mach1™ T1
Code produit 10512673
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 x 50 μl
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10512673 20 x 50 μl 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10512673 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur C862003
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Clairement visible dans les huit heures suivant la mise en place du mélange de transformation
Les cellules E. coli chimiquement compétentes et résistantes au phage T1 Mach1 sont les cellules chimiquement compétentes à la croissance la plus rapide disponibles actuellement. La durée de doublage est dʼenviron 50 minutes, par rapport aux > 74 minutes et plus des autres souches de clonage. Colonies Mach1 vous permettant de faire d’étaler et de récolter des colonies le même jour. Effectuez des mini-préparations quatre heures seulement après la croissance dʼune colonie pendant la nuit, ce qui vous permet de gagner toute une journée dans vos expériences.
  • Minimisation de la recombinaison non spécifique dans lʼADN cloné (recA)
  • Résistance aux phages T1 et T5 (tonA)
  • Préparations d’ADN plus propres et meilleurs résultats dans les applications en aval en raison de l’élimination de la digestion non spécifique par endonucléase I (endA1)
  • Transformation efficace de lʼADN non méthylé issu dʼamplifications par PCR (hsdR)
  • Analyse bleu/blanc des clones recombinants (lacZΔM15)
  • Deux formats au choix : Le format pratique proposé par One Shot contient des aliquotes de 50 μl à usage unique permettant dʼéliminer les problèmes de perte dʼefficacité, les cycles de congélation-décongélation et les pertes dʼargent imputables aux cellules non utilisées
  • Le format MultiShot StripWell permet de procéder à une transformation rapide et à haut débit sur une plaque de 96 puits et de réaliser le nombre exact de transformations souhaitées sans aucune perte de réactifs.
Non compatible avec des cadences élevées (manuel)
Clonage, transformation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Cellule compétente
Contient l’épisome F Absence d’épisome F’
Améliore la qualité des plasmides Oui
Clonage d’ADN méthylé Non
Niveau d’efficacité de la transformation Haute efficacité (> 10^9 cfu⁄µg)
Contenu et stockage Contenu :
• Bactéries E. coli chimiquement compétentes One Shot™ Mach1™-T1R : 21 flacons, 50 µl chacun
• ADN pUC19 (10 pg/µl) : 1 flacon, 50 µl
• Milieu S.O.C. : 1 flacon, 6 ml
Cellules compétentes à conserver à -80°C. Conserver l’ADN pUC19 à -20°C. Conserver le milieu S.O.C à 4°C ou à température ambiante.
Résistance aux antibiotiques des bactéries No
Clonage d’ADN instable Ne convient pas au clonage d’ADN instable
Sélection bleue / blanche Oui
Compatibilité à haut débit Non compatible avec le haut débit (manuel)
Préparation de l’ADN non méthylé Non adapté à la préparation de l’ADN non méthylé
Réduit la recombinaison Oui
Conditions d’expédition Glace carbonique
Résistant au phage T1 (tonA) Oui
Espèces E. coli
Format Tube
Gamme de produits One Shot
Quantité 20 x 50 μl