Learn More
Invitrogen™ Mammalian Lumio™ Gateway™ Vectors, with Lumio™ Green In-Cell Detection Kit
Description
Includes
Tous les vecteurs de destination sont lyophilisés et superenroulés.
Requires
Matériel supplémentaire requis, disponible séparément : Clone d’entrée Gateway™, mélange d’enzymes Gateway™ LR Clonase™ et tampon de réaction.
Analyse cellulaire, dosages de rapporteurs cellulaires, imagerie cellulaire, clonage, expression constitutive, dosages d’activité enzymatique et protéique, clonage Gateway, détection Lumio, expression de mammifères, expression des protéines, protéines, expression, isolement et analyse, dosages de rapporteurs, dosages de tétracystéine (Lumio / FlAsH / ReAsH)
Spécification
Spécification
| Système constitutif ou inductible | Constitutive |
| Type de livraison | Transfection |
| Accélérateur | CMV |
| Type de produit | Vecteur avec kit de détection In-Cell |
| Agent de sélection (eucaryotique) | Blasticidine |
| Contenu et stockage | Tous les vecteurs de destination sont lyophilisés et superenroulés. |
| Emplacement de détection | Détection In-Cell |
| Marqueur de protéine | Lumio, marquage par épitope V5 |
| Méthode de clonage | Gateway™ |
| Quantité | 1 kit |
| Afficher plus |