Learn More
Invitrogen™ MaV203 Competent Yeast Cells, Library Scale
Description
- La souche MaV203 de S. cerevisiae contient des délétions dans les gènes GAL4 et GAL80 endogènes à utiliser avec les systèmes à double hybride à base de GAL4
- La souche présente également des mutations de leu2 et trp1 pour la sélection des vecteurs appât et proie ProQuest
- MaV203 contient trois gènes rapporteurs inductibles GAL4, fournissant quatre phénotypes, pour faciliter l’identification des véritables interacteurs
- Transformation (250 μl de cellules) Efficacité avec >1 x 106 colonies
- Contrôle de l’ADN pMAB12 pour confirmer l’efficacité de la transformation et la préparation du milieu de sélection
- PEG / acétate de lithium préqualifié pour optimiser le nombre de transformants
- Cellules compétentes formatées avec ADN vecteur déjà inclus.
- Non résistant aux phages T1
- Absence d’épisome F’
- Chimiquement compétent
Non compatible avec des cadences élevées (manuel)
Interactions protéine-protéine, protéines, expression, isolement et analyse, double hybride de levures
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
Spécification
Spécification
| Format | Tube(s) |
| Type de produit | Cellules de levure |
| Contenu et stockage | Conserver dans un congélateur ultra-froid (-68 à -85°C). |
| Souche bactérienne ou de levures | MaV203 |
| Sélection bleue / blanche | Non |
| Compatibilité à haut débit | Non compatible avec des cadences élevées (manuel) |
| Améliore la qualité des plasmides | Non |
| Espèces | S. cerevisiae |
| Conditions d’expédition | Glace carbonique |
| Quantité | 2 x 0,55 ml |