Learn More
Invitrogen™ MaV203 Competent Yeast Cells, Subcloning Scale
Code produit 11598646
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
4 x 0,1 ml
Conditionnement:
4 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11598646 4 x 0,1 ml 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11598646 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 11445012
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Pour une utilisation avec le système double hybride ProQuest™.
  • La souche MaV203 de S. cerevisiae contient des délétions dans les gènes GAL4 et GAL80 endogènes à utiliser avec les systèmes à double hybride à base de GAL4
  • Présente des mutations de leu2 et trp1 pour la sélection des vecteurs appât et proie ProQuest
  • MaV203 contient trois gènes rapporteurs inductibles GAL4, fournissant quatre phénotypes, pour faciliter l’identification des véritables interacteurs
  • Transformation (250 μl de cellules) Efficacité avec >1 x 106 colonies
  • Contrôle de l’ADN pMAB12 pour confirmer l’efficacité de la transformation et la préparation du milieu de sélection
  • PEG / acétate de lithium préqualifié pour optimiser le nombre de transformants
  • Cellules compétentes formatées avec ADN vecteur déjà inclus.
  • Absence d’épisome F’
  • Chimiquement compétent
Non compatible avec des cadences élevées (manuel)
Expression protéique, interactions protéines-protéines, protéines, expression, isolement et analyse, systèmes d’expression S. cerevisiae, expression de levure, levure double hybride
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format Tube(s)
Type de produit Cellules de levure
Contenu et stockage Conserver dans un congélateur ultra-froid (-68 à -85°C).
Souche bactérienne ou de levures MaV203
Sélection bleue / blanche Non
Compatibilité à haut débit Non compatible avec des cadences élevées (manuel)
Améliore la qualité des plasmides Non
Espèces S. cerevisiae
Conditions d’expédition Glace carbonique
Quantité 4 x 0,1 ml
Gamme de produits ProQuest