Learn More
Invitrogen™ Cellules compétentes de DH10B MAX Efficiency™
Code produit 10593423
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 x 200 μl
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10593423 5 x 200 μl 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10593423 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 18297010
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Includes
Cellules chimiquement compétentes DH10B à efficacité maximale : 5 flacons, 200μl chacun (1 ml au total), ADN pUC19 (0,01μg/ml) : 1 flacon, 100 μl, milieu S.O.C. : 2 flacons, 6 ml chacun
Idéal pour générer de l’ADNc ou des bibliothèques génomiques grâce à une grande efficacité de transformation
Les cellules compétentes MAX Efficiency DH10B sont des E. coli très efficaces, parfaites pour la plupart des applications. Les E. coli DH10B sont disponibles dans deux formats : électrocompétent et chimiquement compétent. La transformation haute efficacité se voit avec les plasmides de 150 kb de dimension.
  • lacZ pour le screening de couleur bleu / blanc des clones recombinants
  • Élimination des systèmes de restriction mcrA, mcrBC, mrr et hsdRMS pour permettre la construction de plus de bibliothèques génomiques représentatives
  • Mutation A1 pour augmenter le rendement plasmidique et la quantité Haute efficacité (> 109 cfu/μg)
Non compatible avec des cadences élevées (manuel)
Clonage, transformation
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Cellule compétente
Contient l’épisome F Absence d’épisome F’
Améliore la qualité des plasmides Oui
Clonage d’ADN méthylé Oui
Niveau d’efficacité de la transformation Haute efficacité (> 10^9 cfu⁄µg)
Contenu et stockage Contenu :
• Cellules chimiquement compétentes DH10B à efficacité maximale : 5 flacons, 200 µl chacun (1 ml au total)
• d'ADN pUC19 (0,01 µg/ml) : 1 flacon, 100 µl
• Milieu S.O.C. : 2 flacons, 6 ml chacun
Stockage des cellules compétentes à -80°C. Conserver l’ADN pUC19 à -20°C. Conserver le milieu S.O.C à 4°C ou à température ambiante.
Résistance aux antibiotiques des bactéries Yes (Streptomycin)
Clonage d’ADN instable Ne convient pas au clonage d’ADN instable
Sélection bleue / blanche Oui
Compatibilité à haut débit Non compatible avec le haut débit (manuel)
Préparation de l’ADN non méthylé Non adapté à la préparation de l’ADN non méthylé
Réduit la recombinaison Oui
Conditions d’expédition Glace carbonique
Résistant au phage T1 (tonA) Non
Espèces E. coli
Format Tube
Gamme de produits DH10B, efficacité MAX
Quantité 5 x 200 μl