Learn More
Invitrogen™ Cellules compétentes de DH5α MAX Efficiency™
Code produit 11563117
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 x 200 μl
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11563117 5 x 200 μl 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11563117 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 18258012
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Includes
Cellules compétentes DH5α à efficacité maximale : 5 flacons, 200μl chacun (1 ml au total), ADN pUC19 (0,0μ1 g/ml) : 1 flacon, 100 μl, milieu S.O.C. : 2 flacons, 6 ml chacun
Utile dans de nombreuses applications de clonage quotidiennes et adapté à la construction de banques de gènes
Lesα cellules compétentes DH5 à efficacité maximale sont une souche bien connue et polyvalente. En plus de la prise en charge de l’analyse des bleus / blancs, les mutations de recA1 et endA1 en cellules DH5α augmentent la stabilité des inserts et améliore la qualité de l’ADN plasmidique préparé à partir de mini-preps.
  • Efficacité de transformation qui peut atteindre 1  109 transformants /μg d’ADN plasmidique
  • Haut rendement plasmidique à partir de la soucheE. coli de DH5α (endA1)
  • Capable d’analyser les bleus / blancs (lacZΔM15)
  • Stabilité accrue des inserts (recA1)
Non compatible avec des cadences élevées (manuel)
Clonage, transformation
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Cellule compétente
Contient l’épisome F Absence d’épisome F’
Améliore la qualité des plasmides Oui
Clonage d’ADN méthylé Non
Niveau d’efficacité de la transformation Haute efficacité (> 10^9 cfu⁄µg)
Contenu et stockage Contenu :
•Cellules compétentes α à efficacité maximale : 5 flacons, 200 µl chacun (1 ml au total)
• d'ADN pUC19 (0,01 µg/ml) : 1 flacon, 100 µl
• Milieu S.O.C. : 2 flacons, 6 ml chacun
Stockage des cellules compétentes à -80°C. Conserver l’ADN pUC19 à -20°C. Conserver le milieu S.O.C à 4°C ou à température ambiante.
Résistance aux antibiotiques des bactéries No
Clonage d’ADN instable Ne convient pas au clonage d’ADN instable
Sélection bleue / blanche Oui
Compatibilité à haut débit Non compatible avec le haut débit (manuel)
Préparation de l’ADN non méthylé Non adapté à la préparation de l’ADN non méthylé
Réduit la recombinaison Oui
Conditions d’expédition Glace carbonique
Résistant au phage T1 (tonA) Non
Espèces E. coli
Format Tube
Gamme de produits DH5a, efficacité MAX
Quantité 5 x 200 μl