Learn More
GDF-15 Antibody (7C12.B3.F2), Alexa Fluor™ 647, R&D Systems™
Artikelnummer. 18258012 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
18258012 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18258012 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP142725AF647
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    876.51€
    757.05€ / 0.1mL
    Économisez 119.46€
    13% de réduction
 Restricted Item
Expédition estimée: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
GDF-15 Monoclonal specifically detects GDF-15 in Human samples. It is validated for ELISA, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen GDF-15
Applications ELISA, Western Blot
Classification Monoclonal
Clone 7C12.B3.F2
Conjugate Alexa Fluor 647
Dilution Western Blot, ELISA
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias growth differentiation factor 15, growth/differentiation factor 15, Macrophage inhibitory cytokine 1, MIC-1NSAID-activated gene 1 protein, MIC1Prostate differentiation factor, NAG-1NSAID-regulated gene 1 protein, NSAID (nonsteroidal inflammatory drug)-activated protein 1, PDFGDF-15, PLABNRG-1, Placental bone morphogenetic protein, Placental TGF-beta, PTGFBPTGF-beta
Host Species Mouse
Immunogen This Protein A purified GDF-15 Antibody (7C12.B3.F2) was prepared by repeated immunizations with a synthetic peptide corresponding to a region near the amino terminal end of human GDF-15 protein. A residue of cysteine was added to facilitate coupling to KLH. (Uniprot: Q99988)
Purification Method Protein A purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Hepatic Stem Cell Markers, Stem Cell Markers
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 9518
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Form Purified
Isotype IgG2b κ
Product Line Novus
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.