Learn More
Invitrogen™ MAX Efficiency™ DH5αF'IQ Competent Cells
Code produit 11593117
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 x 200 μl
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11593117 5 x 200 μl 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11593117 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 18288019
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Includes
Un tapis cellulaire 3 ml et un flacon d’ADN RF M13mp 19 monomère comme témoin.
Cellules chimiquement compétentes à haute efficacité pour les applications de clonage
Efficacité maximale DH5α Les cellules chimiquement compétentes MAX Efficiency DH5αF’IQ™ sont disponibles pour le clonage M, le clonage dans des plasmides avec une origine de réplication semblable à f (phagemides) ou le clonage dans n’importe quel vecteur qui utilise l’expression du promoteur lac
  • >3 x 108 transformants /μg d'efficacité
  • L’épisome F’ stable élimine le besoin de croissance sur un milieu minimal
  • ZΔM15 pour la sélection bleue/blanche de colonies ou de plaques
Non compatible avec des cadences élevées (manuel)
Clonage, transformation
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Cellule compétente
Contient l’épisome F Contient l’épisome F
Améliore la qualité des plasmides Oui
Clonage d’ADN méthylé Non
Niveau d’efficacité de la transformation Efficacité moyenne (10^8-10^9 cfu⁄µg)
Contenu et stockage Conserver dans un congélateur ultra-froid (-68 à -85°C).
Résistance aux antibiotiques des bactéries Yes (Kanamycin)
Clonage d’ADN instable Ne convient pas au clonage d’ADN instable
Sélection bleue / blanche Oui
Compatibilité à haut débit Non compatible avec le haut débit (manuel)
Préparation de l’ADN non méthylé Non adapté à la préparation de l’ADN non méthylé
Réduit la recombinaison Oui
Conditions d’expédition Glace carbonique
Résistant au phage T1 (tonA) Non
Espèces E. coli
Accélérateur Lac
Format Tube
Gamme de produits DH5a, efficacité MAX
Quantité 5 x 200 μl