Learn More
Invitrogen™ Cellules compétentes de Stbl2™ MAX Efficiency™
Code produit 10799374
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 x 200 μl
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10799374 5 x 200 μl 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10799374 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 10268019
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Includes
Cellules chimiquement compétentes Stbl2 à efficacité maximale : 5 flacons, 200μl chacun (1 ml au total), ADN pUC19 (0,0μ1 g/ml) : 1 flacon, 100 μl, milieu S.O.C. : 1 flacon, 6 ml.
Les cellules compétentes à haute efficacité sont spécifiquement conçues pour le clonage d’inserts instables.
Outre le recA1, un ensemble unique de Marquages génétiques permet le clonage stable de répétition directe, de séquences rétrovirales et de gènes de dosage en tandem.
  • >1 x 109 transformants /μg d’ADN plasmidique pour le clonage de séquences rares
  • — L’élimination de mcrBC-hsdRMS-mrr et la mutation de mcrA permettent le clonage des séquences génomiques méthylées
  • Un génotype unique qui stabilise la répétition directe et les séquences rétrovirales, comme SIV et HIV
  • Rendement et qualité des plasmides grandement améliorés grâce à une mutation de endA1
Non compatible avec des cadences élevées (manuel)
Clonage, transformation
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Cellule compétente
Contient l’épisome F Absence d’épisome F’
Améliore la qualité des plasmides Oui
Clonage d’ADN méthylé Oui
Niveau d’efficacité de la transformation Haute efficacité (> 10^9 cfu⁄µg)
Contenu et stockage Contenu :
• Cellules chimiquement compétentes Stbl2™ à efficacité™ maximale : 5 flacons, 200 µl chacun (1 ml au total)
• d'ADN pUC19 (0,01 µg/ml) : 1 flacon, 100 µl
• Milieu S.O.C. : 1 flacon, 6 ml
Cellules compétentes à conserver à -80°C. Conserver l’ADN pUC19 à -20°C. Conserver le milieu S.O.C à 4°C ou à température ambiante.
Résistance aux antibiotiques des bactéries No
Clonage d’ADN instable Convient au clonage d’ADN instable
Sélection bleue / blanche Non
Compatibilité à haut débit Non compatible avec le haut débit (manuel)
Plasmide Peuvent être utilisées pour les plasmides > 20 kb
Préparation de l’ADN non méthylé Non adapté à la préparation de l’ADN non méthylé
Réduit la recombinaison Oui
Conditions d’expédition Glace carbonique
Résistant au phage T1 (tonA) Non
Espèces E. coli
Format Tube
Gamme de produits Efficacité maximale, Stbl2
Quantité 5 x 200 μl