Learn More
Gibco™ Mimic™ Sf9 Insect Cells
Code produit 10062692
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 ml
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10062692 1 ml 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10062692 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 12552014
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Modifié pour exprimer de façon stable une grande variété de glycosyltransférases de mammifères
Les cellules d'insectes Sf9 mimiques sont un dérivé de la lignée cellulaire d'insectes Sf9. Généralement, les cellules d'insectes ne peuvent pas traiter les N-glycanes dans la mesure où les cellules de mammifères le font. Ceci peut affecter la structure, la fonction, l'antigénicité et l'activité enzymatique des protéines. L'ajout de glycosyltransférases de mammifères aux™ cellules d'insectes Sf9 mimiques permet la production de N-glycanes biantennaires et sialysés terminalement à partir de cellules d'insectes. Les cellules peuvent être utilisées pour produire davantage de protéines de type mammifère dans les systèmes d'expression stable des insectes et de baculovirus.
1 ml de cellules d'insectes Sf9 mimiques sont congelées dans des cellules TNM-FH complètes à 60 %, 30 % de FBS, 10 % de DMSO à une concentration de 107 cellules/ml.
Production et titration de baculovirus, bioproduction, culture cellulaire, culture cellulaire d’insectes, expression d’insectes, lignées cellulaires d’expression d’insectes, expression protéique, protéines, expression, isolement et analyse, culture cellulaire Sf9 et Sf21, production de vaccins viraux
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Stocké dans l’azote liquide.
Lignée cellulaire Sf9
Type de cellule Cellule d’insectes
Espèces S. frugiperda
Gamme de produits Mimique
Type de produit Cellules d’insecte
Quantité 1 ml