Learn More
Invitrogen™ Taq DNA Polymerase, native
Code produit 10388482
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 unités
3 x 500 unités
500 unités
5 000 unités
Conditionnement:
1 pièce
3 PCS
500 unités
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10388482 100 unités 1 pièce
10174512 500 unités 500 unités
11538906 3 x 500 unités 3 PCS
10093102 5 000 unités 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10388482 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 18038018
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Includes
Contenu : 20 μl de polymérase d’ADN Taq (5 U/μl) ; 1,25 ml de tampon 10X PCR (sans magnésium) ; 1 ml de chlorure de magnésium (50 mM)
Une enzyme thermostable, qui permet de synthétiser l’ADN des modèles simple brin en présence de dNTP et d’une amorce.
Taq DNA Polymerase, native, is a thermostable enzyme that synthesizes DNA from single-stranded templates in the presence of dNTPs and a primer. This native enzyme is purified from Thermus aquaticus YT1 and consists of a single polypeptide with a molecular weight of 94 kDa. It has a 5' to 3' DNA polymerase activity and a 5' to 3' exonuclease activity.
Cette enzyme est constituée d’un polypeptide unique, dont le poids moléculaire est de 94 kDa. Elle présente une activité d’ADN polymérase de 5’ à 3’ et une activité d’exonucléase de 5’ à 3’.
  • Amplification de produits PCR jusqu’à 5 kb
  • Enzyme sous licence et qualifiée pour PCR
  • Applications : Amplification d’ADN provenant de modèles génomiques, viraux et plasmides complexes, RT-PCR, séquençage d’ADNsb et séquençage cyclique.
  • Source : L’enzyme native est purifiée à partir de Thermus aquaticus YT1
  • Définition de l’unité : Une unité d’ADN polymérase Taq représente la quantité d’enzyme requise pour incorporer 10 nmol de désoxyribonucléotide dans de l’ADN en 30 minutes à 74°C
ChIP-on-Chip, biologie de la chromatine, immunoprécipitation de la chromatine (ChIP), PCR, PCR et PCR en temps réel, ARNi, recherche sur l’épigénétique et les ARN non codants, PCR de routine
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Homologuée pour des expéditions sur de la glace carbonique ou humide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 5 U/μl
Contenu et stockage • Taq DNA Polymerase (5 U/μL), 20 μL
• 10X PCR buffer (without magnesium), 1.25 mL
• 50 mM MgCl2, 1 mL
Store at -20°C in a non-frost-free freezer.
Stable for 6 months when stored properly.
Format Enzyme autonome
GC-Rich PCR Performance Faible
Méthode PCR qPCR, PCR standard
Polymérase ADN polymérase Taq
Vitesse de réaction Étalon
Activité exonucléasique 5’ à 3’
Type de produit ADN polymérase
Quantité 100 unités
Conditions d’expédition Homologué pour des expéditions sur de la glace carbonique ou mouillée
À utiliser avec (application) Standard PCR
Fidélité (par rapport à Taq) 1 X
Hot Start Non
Nbre de réactions 100 réactions
En surplomb 3’-A
Format de réaction Composants séparés
Taille (produit final) 5 kb ou moins
Matériau de départ ADN