Learn More
Invitrogen™ Tampon PCR d’ADN polymérase Taq (10X)
Artikelnummer. 10043092
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Packungsgröße:
2 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantité Packungsgröße
10043092 1 mL 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 27970
Artikelnummer. 10043092 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. 18067017
Faites avancer la science avec 3 produits au prix de 2
Utilisez le code promo 27970
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Article restreint
En stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 27970
Un tampon 10X [200 mM de Tris HCl (pH 8,4), 500 mM de KCl]
  • Fourni avec 1 ml de MgCl2 50 mM
  • Inclus avec PlatinumTaq, Taq, et le système de synthèse SuperScript™ First-Strand pour RT-PCR
ChIP-on-Chip, biologie de la chromatine, PCR, PCR et PCR en temps réel, ARNi, recherche sur l’épigénétique et les ARN non codants, PCR de routine
Bestellinformation
Conditions d’expédition : Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Nom chimique ou matériau Tampon PCR d’ADN polymérase
Concentration 10X
À utiliser avec (application) Standard PCR
Quantité 1 mL
Comprend • 10X Taq DNA Polymerase PCR Buffer, 2 x 1 mL
• 50 mM MgCl2, 1 mL
Store at -20°C.
Guaranteed stable for 6 months when properly stored.
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.