Learn More
Invitrogen™ Mouse miR RNAi Select
Code produit 10741764
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 de chaque
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10741764 1 de chaque 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10741764 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 100002319
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Concevez facilement des molécules ARNi efficaces pour obtenir des résultats fiables.
  • Grâce au concepteur BLOCK-iT™ RNAi, vous pouvez concevoir des séquences d’ARNsi BLOCK-iT personnalisées pour des chocs d’expression génétique efficaces et spécifiques dans n’importe quel organisme
  • Pour une spécificité et une stabilité cibles améliorées dans le sérum, l’ARNi Stealth RNAi™ est disponible
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver à température ambiante.
RNAi Type siARN
Type de produit Souris miR RNAi Select
Quantité 1 de chaque
Target Souris