Learn More
Invitrogen™ MultiShot™ StripWell TOP10 Chemically Competent E. coli
Code produit 10656313
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 plaques
1 plaque
5 plaques
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10656313 1 plaque 1 pièce
10276592 5 plaques 1 pièce
10709384 10 plaques 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10656313 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur C409601
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Permet une transformation rapide dans un format pratique de 96 puits.
Les cellules E. coli chimiquement compétentes MultiShot StripWell TOP10 offre une efficacité de transformation de >1 x 108 cfu/μg avec de l’ADN plasmide de contrôle. Les cellules chimiquement compétentes MultiShot StripWell TOP10 sont emballées dans une plaque de 96 puits (aliquotes de 50 μL) pour simplifier la transformation bactérienne à débit moyen et élevé.
  • Flexible : conçu pour le clonage à débit moyen à élevé
  • Compatible avec l’ADN génomique, la mutation mcrA permet une transfection efficace de l’ADN méthylé.
  • L’allèle lacZΔM15 permet des sélections rapides bleues / blanches des transfectants sur des plaques contenant du X-Gal ou du Bluo-Gal
  • Efficace : la mutation d’endA1 réduit l’activité endonucléase, améliorant ainsi les rendements de l’ADN plasmide
  • Fiable : la mutation de recA1 réduit les recombinaisons indésirables
Pour d’autres options de transformation à haut débit, choisissez les cellules compétentes formatées MultiShot ou contactez votre représentant du service personnalisé pour obtenir des options de formatage personnalisées.
Clonage, transformation
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Cellule compétente
Contient l’épisome F Absence d’épisome F’
Améliore la qualité des plasmides Oui
Clonage d’ADN méthylé Oui
Niveau d’efficacité de la transformation Efficacité moyenne (10^8-10^9 cfu⁄µg)
Contenu et stockage Contenu :
• Bactéries E. coli chimio-compétentes MultiShot™ StripWell TOP10 Une plaque de 96 puits, 50 µl par puit
• ADN pUC19 (10 pg/µl) : 1 flacon, 50 µl
• Milieu S.O.C. : 2 flacons, 15 ml chacun
Stockage des cellules compétentes à -80°C. Conserver l’ADN pUC19 à -20°C. Conserver le milieu S.O.C à 4°C ou à température ambiante.
Résistance aux antibiotiques des bactéries Yes (Streptomycin)
Clonage d’ADN instable Ne convient pas au clonage d’ADN instable
Sélection bleue / blanche Oui
Compatibilité à haut débit Compatible avec le haut débit
Plasmide High Copy Plasmid
Préparation de l’ADN non méthylé Non adapté à la préparation de l’ADN non méthylé
Réduit la recombinaison Oui
Conditions d’expédition Dry Ice
Résistant au phage T1 (tonA) Non
Espèces E. coli
Format MultiShot StripWell
Gamme de produits MultiShot
Quantité 1 plaque