Learn More
Invitrogen™ MultiShot™ StripWell TOP10 Chemically Competent E. coli
Code produit p-4925016
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 plaques
1 plaque
5 plaques
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10656313 1 plaque 1 pièce
10276592 5 plaques 1 pièce
10709384 10 plaques 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10656313 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur C409601
Permet une transformation rapide dans un format pratique de 96 puits.
Les cellules E. coli chimiquement compétentes MultiShot StripWell TOP10 offre une efficacité de transformation de >1 x 108 cfu/μg avec de l’ADN plasmide de contrôle. Les cellules chimiquement compétentes MultiShot StripWell TOP10 sont emballées dans une plaque de 96 puits (aliquotes de 50 μL) pour simplifier la transformation bactérienne à débit moyen et élevé.
  • Flexible : conçu pour le clonage à débit moyen à élevé
  • Compatible avec l’ADN génomique, la mutation mcrA permet une transfection efficace de l’ADN méthylé.
  • L’allèle lacZΔM15 permet des sélections rapides bleues / blanches des transfectants sur des plaques contenant du X-Gal ou du Bluo-Gal
  • Efficace : la mutation d’endA1 réduit l’activité endonucléase, améliorant ainsi les rendements de l’ADN plasmide
  • Fiable : la mutation de recA1 réduit les recombinaisons indésirables
Pour d’autres options de transformation à haut débit, choisissez les cellules compétentes formatées MultiShot ou contactez votre représentant du service personnalisé pour obtenir des options de formatage personnalisées.
Clonage, transformation
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Cellule compétente
Contient l’épisome F Absence d’épisome F’
Améliore la qualité des plasmides Oui
Clonage d’ADN méthylé Oui
Niveau d’efficacité de la transformation Efficacité moyenne (10^8-10^9 cfu⁄µg)
Contenu et stockage Contenu :
• Bactéries E. coli chimio-compétentes MultiShot™ StripWell TOP10 Une plaque de 96 puits, 50 µl par puit
• ADN pUC19 (10 pg/µl) : 1 flacon, 50 µl
• Milieu S.O.C. : 2 flacons, 15 ml chacun
Stockage des cellules compétentes à -80°C. Conserver l’ADN pUC19 à -20°C. Conserver le milieu S.O.C à 4°C ou à température ambiante.
Résistance aux antibiotiques des bactéries Yes (Streptomycin)
Clonage d’ADN instable Ne convient pas au clonage d’ADN instable
Sélection bleue / blanche Oui
Compatibilité à haut débit Compatible avec le haut débit
Plasmide High Copy Plasmid
Préparation de l’ADN non méthylé Non adapté à la préparation de l’ADN non méthylé
Réduit la recombinaison Oui
Conditions d’expédition Dry Ice
Résistant au phage T1 (tonA) Non
Espèces E. coli
Format MultiShot StripWell
Gamme de produits MultiShot
Quantité 1 plaque