Learn More
Invitrogen™ MultiSite Gateway™ Pro Plus, for flexible cloning of up to four DNA fragments into a Gateway™ destination vector
Description
Includes
Comprend les vecteurs et amorces, les cellules Mach1 T1R chimiquement compétentes et les enzymes LR Clonase II Plus et BP Clonase II.
- À l’aide de sites att spécialement conçus pour le clonage recombinant, clonez deux, trois ou quatre fragments d’ADN dans n’importe quel vecteur de destination Gateway contenant des sites attR1 et attR2
- Le clone d’expression résultant est prêt pour les applications d’expression et d’analyse en aval
- Clonez plusieurs fragments d’ADN dans un seul vecteur sans utiliser d’enzymes de restriction ou de ligases
- Profitez pleinement d’une large sélection de vecteurs Gateway de destination ou créez des vecteurs
- Remplacez plusieurs transfections plasmidiques par un seul vecteur portant tous les éléments d’ADN d’intérêt
- Les kits Gateway Pro multisite sont disponibles pour le clonage de deux, trois ou quatre fragments d’ADN et pour une configuration flexible et personnalisée des fragments d’ADN dans un vecteur Gateway de destination
Clonage, Expression constitutive, Clonage Gateway, Expression de mammifères, Expression multi-génétique, Gateway multisite, Expression protéique, Protéines, Expression, Isolement et analyse
Spezifikation
Spezifikation
| Accélérateur | Aucun (sans promoteur) |
| Type de produit | Vecteur d’expression de destination du système Gateway |
| Contenu et stockage | Les kits Gateway™ Pro multisite comprennent les vecteurs et amorces indiqués dans le tableau 1, cellules One Shot™ Mach1™ T1R chimiquement compétentes et enzymes LR Clonase™ II Plus et BP Clonase™. Stockage des cellules à -80°C. Stockage des enzymes Clonase™ à -20°C pendant 6 mois maximum ou à -80°C pour un stockage à long terme. Conserver tous les autres composants à -20°C. La stabilité de tous les réactifs est garantie pendant 6 mois, sous réserve d’une bonne conservation. |
| Méthode de clonage | Gateway™ |
| Quantité | Jusqu’à 4 fragments |
| Vecteur | Vecteurs Gateway multisite |
| Gamme de produits | Gateway |
| À utiliser avec (application) | Clonez votre propre promoteur, expression multi-génétique |
Sicherheit und Handhabung
- MultiSite Gateway Pro Plus, for flexible cloning of up to four DNA fragments into a Gateway destination vector
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H332-Nocif par inhalation.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contain: Proteinase, tritirachium album serine