Learn More
Invitrogen™ Neon™ Transfection System
Code produit 10431915
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 de chaque
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10431915 1 de chaque 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10431915 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur MPK5000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Includes
Dispositif d’électroporation Neon, pipette, station de pipette, clé USB, manuel et cordon d’alimentation.
Pour les cellules souches, les cellules primaires, les cellules difficiles à transfecter et les lignées cellulaires établies
Permet une distribution rapide et efficace des acides nucléiques dans tous les types de cellules de mammifères, y compris les cellules primaires, les cellules souches et les cellules difficiles à transfecter. Le système flexible et ouvert permet à l’utilisateur d’effectuer des transfections de haute qualité grâce à des protocoles optimisés ou définis par l’utilisateur en trois étapes simples avec à peine 2 × 104 cellules par réaction et un temps de réaction de seulement 1 seconde. Une nouvelle chambre de réaction offre une augmentation spectaculaire de l’efficacité de la transfection et de la viabilité cellulaire.
  • Jusqu’à 90 % dans de nombreux types de cellules, y compris les cellules difficiles à transfecter, les cellules primaires et les cellules souches
  • Transfecter facilement de 2 × 104 cellules à 6 × 106 cellules par réaction
  • Facile à utiliser, avec un seul kit de réactifs pour tous les types de cellules
  • Le système ouvert permet d’optimiser librement les paramètres d’électroporation.
  • Électroporation unique
  • Plug and Play pour une utilisation dès sa sortie de l’emballage
  • Permet de réaliser plus de transfections avec des cellules limitées ou précieuses
Pour une utilisation à température ambiante dans des conditions normales de laboratoire.
ARNsh adénoviral, culture cellulaire, ARNsh et ARNmi lentiviraux, transfection de plasmide, ARNi, transfection d’ARNi, recherche sur l’épigénétique et les ARN non codants, ARNi rétroviraux, transfections de cellules souches et de cellules primaires, transfection de siARN synthétique, ARNi basé sur vecteur, siARN
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Ampérage 3,0-6,0 A
Classification Exempt de composants d’origine animale, défini chimiquement, faible teneur en protéine, exempt de xéno-composants, teneur réduite en facteurs de croissance, teneur réduite en sérum
Contenu et stockage Le système de transfection Neon™ est fourni avec un dispositif d’électroporation Neon™, une pipette, une station de pipette, une clé USB, un manuel et un cordon d’alimentation.
Pour une utilisation à température ambiante dans des conditions normales de laboratoire.
Type de cellule Cellule souche, cellule primaire, cellule difficile à transfecter
Format Plaque à 6 puits, plaque à 12 puits, plaque à 24 puits, plaque à 48 puits, plaque à 96 puits, flacons
Type d’échantillon ADN plasmide, siARN synthétique
À utiliser avec (équipement) Système de transfection Neon™
À utiliser avec (application) Transfection
Tension max. 0,5 à 2,5 kV
Gamme de produits Neon
Type de produit Système de transfection
Pureté Qualité transfection
Quantité 1 de chaque
Temps de réaction 1 s
Compatible avec le sérum Oui
Conditions d’expédition Température ambiante
Quantité de matériel de démarrage 2x10^4 - 6 x 10^8 cellules ; varie en fonction du type de cellule
Type de système Système de transfection Neon™
Tension 100 - 240 Vca
Puissance 300 W
Volume (métrique) d’échantillon Dépend du kit utilisé