Learn More
Invitrogen™ NT-GFP Fusion TOPO™ Expression Kit
Code produit 10194562
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 réactions
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10194562 20 réactions 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10194562 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur K481001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1368.00€
    1026.00€ / 20 réactions
    Économisez 342.00€
    25% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Includes
Les kits d’expression GFP Fusion TOPO contiennent deux boîtes. La boîte de clonage GFP Fusion TOPO TA contient un vecteur de clonage I-activé linéarisé et topoisomérase, des dNTP, un modèle de PCR de contrôle de solution saline et des amorces, des amorces avant et arrière pour le séquençage et le screening PCR, ainsi qu’un plasmide de contrôle d’expression GFP. La boîte One Shot™ contient des réactifs de transformation, y compris des aliquotes de 50 μl à usage unique d’E. coli chimiquement compétentes TOP10, un milieu S.O.C. et un plasmide de contrôle superenroulé.
Conçu pour permettre la fusion de protéines d’intérêt à la protéine GFP de cycle 3
  • Fournissent un vecteur pcDNA3.1 / NT-GFP-TOPO activé par topoisomérase I.
  • Les fragments d’ADN amplifiés par Taq sont ligaturés dans ces vecteurs dans une réaction facile en 5 minutes sur paillasse
  • Le vecteur est conçu pour une expression de haut niveau des protéines de fusion GFP transitoires ou stables dans une large gamme de cellules de mammifères
  • L’expression est facilement détectée dans les cellules vivantes à l’aide de la fluorescence
  • Les protéines recombinantes exprimées à partir de ce vecteur peuvent être détectées sur les transferts Western utilisant l’antisérum GFP
Analyse cellulaire, dosages de rapporteurs cellulaires, imagerie cellulaire, expression constitutive, tests d’activité enzymatique et protéique, protéine fluorescente (p. ex. GFP), dosages de protéines fluorescentes (GFP) / expression de cellules mammifères, expression protéique, protéines, expression, isolement et analyse, dosages de rapporteurs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Système constitutif ou inductible Constitutive
Type de livraison Transfection
Accélérateur CMV
Type de produit Kit d’expression TOPO
Gène rapporteur GFP (cycle 3)
Agent de sélection (eucaryotique) Geneticin™ (G-418)
Contenu et stockage Les kits d’expression GFP Fusion TOPO™ contiennent deux boîtes. La boîte GFP Fusion TOPO™ TA Cloning contient un vecteur de clonage activé par topoisomérase I et linéarisé, des dNTP, un modèle de PCR de contrôle de solution saline et des amorces, des amorces sens et antisens pour le séquençage et l’analyse PCR, ainsi qu’un plasmide de contrôle d’expression GFP. Stockage à -20°C. La boîte One Shot¤ contient des réactifs de transformation, y compris des aliquotes de 50 µl à usage unique d’E. coli chimiquement compétentes One Shot™ TOP10, un milieu S.O.C. et un plasmide de contrôle superenroulé. Conserver la boîte One Shot™ à -80°C. La stabilité des kits est garantie pendant 6 mois lorsqu’ils sont correctement conservés.
Marqueur de protéine GFP (cycle 3)
Méthode de clonage TOPO™-TA
Quantité 20 réactions
Vecteur Vecteurs TOPO-TA
Gamme de produits TOPO
À utiliser avec (application) Dosages des rapporteurs
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.