Learn More
Invitrogen™ NTP Mix (10 mM)
Product Code. 10505393
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 μl
Unit Size:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
10505393 500 μl 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10505393 Supplier Invitrogen™ Supplier No. 18109017
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
View all promotions
 Article restreint
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Solution prête à l’emploi
L’ATP, le CTP, le GTP, l’UTP (nucléoside 5’-triphosphates) 10 mM de mélange NRPmix conviennent aux réactions de transcription in vitro avec les ARN polymérases SP6, T3 et T7 pour la production de sondes d’ARN ou de transcrits d’ARN pour la traduction dans des extraits de traduction in vitro. Fourni à une concentration de 10 mM dans 1 mM Tris-HCl (pH 7,5).
Analyse de l’expression génétique et génotypage, transcription in vitro, PCR et PCR en temps réel
Order Info
Produit homologué pour des expéditions sur de la glace carbonique ou mouillée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Contenu et stockage Conserver au congélateur (entre -5 et -30°C).
Conditions d’expédition Produit homologué pour des expéditions sur de la glace carbonique ou mouillée
Concentration 10 mM
Marqueur ou colorant Non marqué
Quantité 500 μl
À utiliser avec (application) in vitro Transcription
Forme Liquide