Learn More
Invitrogen™ Amorce oligo(dT)12-18
Code produit 11513127
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 μL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11513127 50 μL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11513127 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 18418012
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
L’amorce convient à la synthèse d’ADNc premier brin avec la transcriptase inverse
Oligo(dT)12-18 Primer is suitable for use in first-strand cDNA synthesis with reverse transcriptase. The primer hybridizes to the poly(A) tail of mRNA. It is phosphorylated on the 5' end to facilitate cloning of cDNA.
Performance and quality testing: Performance is evaluated in a first-strand cDNA synthesis reaction
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Homologué pour des expéditions sur de la glace carbonique ou mouillée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Primer
Contenu et stockage • Oligo(dT)12-18 Primer in DEPC-treated water (25 μg at 50 μg/μL)
Store at –20°C.
Guaranteed stable for 6 months when properly stored.
Modification de l’amorce de 5’ Phosphate
Séquence d’amorce 5’d PO4 [(T)12-18] 3’
Méthode de purification Purifié par gel, dessalé
Conditions d’expédition Produit homologué pour des expéditions sur de la glace carbonique ou mouillée
Concentration 50 μg/μL
Primer Oligo dT
Quantité 50 μL
À utiliser avec (application) Synthèse d’ADNc premier brin
Forme Liquide