Learn More
Invitrogen™ Amorce Oligo(dT)20
Code produit 11685581
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 μl
Conditionnement:
15µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11685581 50 μl 15µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11685581 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 18418020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    169.00€
    154.65€ / 15µg
    Économisez 14.35€
    8% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Utilisé pour la synthèse de l’ADNc premier brin avec la transcriptase inverse à des températures de ≥50°C
Used for first-strand cDNA synthesis with reverse transcriptase at temperatures of ≥50°C, Oligo(dT)20 Primer is a string of 20 deoxythymidylic acid residues that hybridizes to the poly(A) tail of mRNA. Oligo(dT)20 is recommended for use with SuperScript™ III Reverse Transcriptase, ThermoScript Reverse Transcriptase, or Cloned AMV Reverse Transcriptase.
Quality Control: This product is qualified in a first-strand cDNA synthesis reaction
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Homologué pour des expéditions sur de la glace carbonique ou mouillée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Primer
Contenu et stockage L’amorce Oligo(dT)20 est fournie dans 50 µl d’eau distillée à une concentration de 50 µM.
Stocker à -20°C dans un congélateur sans dégivrage automatique. Stabilité garantie pendant 6 mois lorsqu’il est correctement conservé.
Modification de l’amorce de 5’ Phosphate
Longueur de l’amorce 20-mer
Séquence d’amorce 5’d PO4 [(T)20]3’
Méthode de purification Purifié par gel, dessalé
Conditions d’expédition Produit homologué pour des expéditions sur de la glace carbonique ou mouillée
Concentration 50 μM
Primer Oligo dT
Quantité 50 μl
À utiliser avec (application) Synthèse d’ADNc premier brin
Forme Liquide