Learn More
Invitrogen™ Réactif de transfection Oligofectamine™
Product Code. 10023392
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 ml
Unit Size:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
10023392 1 ml 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10023392 Supplier Invitrogen™ Supplier No. 12252011
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
View all promotions
 Article restreint
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Includes
Contient un flacon (1 ml) de réactif Oligofectamine.
Formulation exclusive pour la transfection des oligonucléotides et de l’ARN interférent court (siARN) en cellules eucaryotes.
Le réactif de transfection de l’oligofectamine forme des complexes stables avec les oligos, permettant une transfection efficace en cellules eucaryotes de façon hautement spécifique, mais, cependant, non toxique. Le réactif Oligofectamine convient aux cibles nucléaires et cytoplasmiques et transfecte une grande variété de lignées cellulaires dont CHO, HEK-293, NIH 3T3 et HeLa.
Utilisation du réactif de transfection de l’oligofectamine
  • Le réactif de l’oligofectamine est facile à utiliser, car il offre un protocole simple et rapide
  • Il vous suffit de diluer le réactif de l’oligofectamine, de le mélanger avec les oligonucléotides et de l’ajouter à vos cellules
  • Le réactif de l’oligofectamine nécessite des quantités nanomolaires d’oligonucléotide antisens, réduisant la quantité du précieux oligonucléotide nécessaire jusqu’à un millier de fois
  • Idéal pour les applications à haut débit
  • Démontré pour fonctionner pour les transfections d’ARNic et recommandé lors de l’exécution d’expériences d’extinction de gènes par ARNi dans les cellules HeLa
Purification & analyse de l’ADN & de l’ARN, extraction d’ARN, ARNi, recherche en épigénétique & sur les ARN non codants, isolement d’ARN total, ARN total extrait de cellules & de tissus animaux, ARN total extrait d’échantillons bactériens, ARN total extrait de cellules végétales, ARN total extrait de levures, analyse de micro-ARN & de l’ARN non codant, isolement de micro-ARN
Order Info
Conditions d’expédition : Glace humide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Contenu et stockage Contient un flacon (1 ml) de réactif Oligofectamine™. Conserver à 4°C. Ne pas congeler.
Type de cellule Lignées cellulaires établies, cellules primaires, cellules difficiles à transfecter
Format Plaque à 6 puits, plaque à 12 puits, plaque à 24 puits, plaque à 48 puits, plaque à 96 puits, flacons
Type d’échantillon ARNsi synthétique
Transfection Technique Transfection basée sur les lipides
À utiliser avec (application) Transfection
Compatibilité à haut débit Compatible avec le haut débit
Gamme de produits Oligofectamine
Type de produit Réactif de transfection
Quantité 1 ml
Compatible avec le sérum Non
Conditions d’expédition Glace