Learn More
Invitrogen™ One Shot™ BL21(DE3)pLysE Chemically Competent E. coli
Code produit 10276442
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
21 x 50 μl
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
10276442 21 x 50 μl
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10276442 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur C656503
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Idéal pour une utilisation avec des vecteurs d’expression basés sur le promoteur T7.
Tout comme les cellules E. coli BL21(DE3)pLysS, les cellules BL21(DE3)pLysE transportent le lambda lysogène DE3. De plus, les cellules BL21(DE3)pLysE contiennent le plasmide pLysE qui exprime constitutivement le lysozyme T7. Le lysozyme T7 réduit l’expression basale des gènes cibles en inhibant l’ARN polymérase T7. Le plasmide pLysE dans les cellules BL21(DE3)pLysE exprime des niveaux plus élevés de lysozyme T7 que le plasmide pLyss dans les cellules BL21(DE3)pLysS. La souche BL21(DE3)pLysE permet de contrôler de manière plus strict l’ARN polymérase T7 nécessaire lorsque la protéine recombinante qui doit être exprimée est toxique.
Non compatible avec des cadences élevées (manuel)
Expression bactérienne, expression protéique, protéines, expression, isolement et analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Cellule compétente
Contient l’épisome F Absence d’épisome F’
Améliore la qualité des plasmides Non
Clonage d’ADN méthylé Non
Niveau d’efficacité de la transformation Efficacité du sous-clonage (10^6-10^7 cfu⁄ µg)
Contenu et stockage • BL21 Star (DE3)pLysE Chemically Competent E. coli (21 x 50 μL); store at –80°C
• pUC19 DNA (1 x 50 μL); store at –20°C
• S.O.C. Medium (6 mL); store at 4°C or room temperature
Résistance aux antibiotiques des bactéries Yes (Chloramphenicol)
Sélection bleue / blanche Non
Compatibilité à haut débit Non compatible avec le haut débit (manuel)
Préparation de l’ADN non méthylé Yes (dcm)
Réduit la recombinaison Non
Conditions d’expédition Dry Ice
Résistant au phage T1 (tonA) Non
Espèces E. coli
Accélérateur T7
Format Tube
Gamme de produits One Shot
Quantité 21 x 50 μl
Toxic Proteins No
Improves RNA Stability Yes (pLysE)
Improves Protein Stability Yes (lon, ompT)