Learn More
Invitrogen™ E. coli chimiquement compétents One Shot™ BL21(DE3)pLysS
Code produit 10574393
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
11 x 50 μl
20 x 50 μl
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10574393 20 x 50 μl 1 pièce
10604973 11 x 50 μl 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10574393 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur C606003
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Idéales pour une utilisation avec les systèmes d’expression basés sur le promoteur T7 (p. ex. pRSET, PCR™T7 et pET).
Les cellules BL21(DE3)pLysS transportent à la fois le lysogène DE3 et le plasmide pLysS. pLysS exprime constitutivement de faibles niveaux de lysozyme T7, ce qui réduit l’expression basale des gènes recombinants en inhibant les niveaux basaux de l’ARN polymérase T7.
Non compatible avec des cadences élevées (manuel)
Expression bactérienne, expression protéique, protéines, expression, isolement et analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Cellule compétente
Contient l’épisome F Absence d’épisome F’
Améliore la qualité des plasmides Non
Clonage d’ADN méthylé Non
Niveau d’efficacité de la transformation Efficacité moyenne (10^8-10^9 cfu⁄µg)
Contenu et stockage • Chemically Competent cells (21 x 50 μL); store at –80°C
• pUC19 Control DNA (1 x 50 μL); store at –80°C
• S.O.C. Medium (6 mL); store at 4°C or room temperature
Résistance aux antibiotiques des bactéries Yes (Chloramphenicol)
Sélection bleue / blanche Non
Compatibilité à haut débit Non compatible avec le haut débit (manuel)
Préparation de l’ADN non méthylé Yes (dcm)
Réduit la recombinaison Non
Conditions d’expédition Dry Ice
Résistant au phage T1 (tonA) Non
Espèces E. coli
Accélérateur T7
Format Tube
Gamme de produits One Shot
Quantité 20 x 50 μl
Toxic Proteins No
Improves RNA Stability Yes (pLysS)
Improves Protein Stability Yes (lon, ompT)