Learn More
Invitrogen™ E. coli chimiquement compétents One Shot™ BL21(DE3)pLysS
Description
Les cellules BL21(DE3)pLysS transportent à la fois le lysogène DE3 et le plasmide pLysS. pLysS exprime constitutivement de faibles niveaux de lysozyme T7, ce qui réduit l’expression basale des gènes recombinants en inhibant les niveaux basaux de l’ARN polymérase T7.
Non compatible avec des cadences élevées (manuel)
Expression bactérienne, expression protéique, protéines, expression, isolement et analyse
Spécification
Spécification
| Type de produit | Cellule compétente |
| Contient l’épisome F | Absence d’épisome F’ |
| Améliore la qualité des plasmides | Non |
| Clonage d’ADN méthylé | Non |
| Niveau d’efficacité de la transformation | Efficacité moyenne (10^8-10^9 cfu⁄µg) |
| Contenu et stockage | • Chemically Competent cells (11 x 50 μL); store at –80°C • pUC19 Control DNA (1 x 50 μL); store at –80°C • S.O.C. Medium (6 mL); store at 4°C or room temperature |
| Résistance aux antibiotiques des bactéries | Yes (Chloramphenicol) |
| Sélection bleue / blanche | Non |
| Compatibilité à haut débit | Non compatible avec le haut débit (manuel) |
| Préparation de l’ADN non méthylé | Yes (dcm) |
| Afficher plus |