Learn More
Invitrogen™ E. coli chimiquement compétentes One Shot™ BL21 Star™ (DE3)
Code produit 10328512
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
21 x 50 μl/tube
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10328512 21 x 50 μl/tube 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10328512 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur C601003
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Includes
E. coli One Shot BL21 Star (DE3) : 20 flacons, 50 μL chacun (1 ml au total), ADN pUC19 (10 pg/μL) : 1 flacon, 50 μl, milieu S.O.C. : 1 flacon, 6 ml.
Hôtes BL21 hautes performances conçus pour améliorer le rendement protéique
Les cellules chimiquement compétentes One Shot BL21 Star (DE3) E. coli sont destinées aux applications nécessitant une expression de haut niveau des protéines recombinantes non toxiques à partir d’un faible nombre de copies, des systèmes d’expression basés sur le promoteur T7 (p. ex. vecteurs pET Champion™). Les cellules chimiquement compétentes One Shot BL21 Star (DE3) ont une efficacité de transformation de 1 x 108 cfu/μg d’ADN plasmidique.
  • Contiennent un génotype qui favorise une haute stabilité d’ARNm et un haut débit de protéines
  • Optimisées pour une utilisation en faible nombre de copies, plasmides basés sur le promoteur T7
  • Fournies dans un format de tube unique et à usage unique. Toutes les étapes de transformation sont effectuées dans le même tube, ce qui permet de gagner du temps et d’empêcher toute contamination
Expression améliorée des protéines recombinantes non toxiques
  • Les cellules One Shot BL21 Star (DE3) contiennent le lysogène DE3 qui porte le gène pour l’ARN polymérase T7 sous le contrôle du promoteur lacUV5.
  • IPTG est requis pour induire l’expression
  • Cette souche offre également une meilleure stabilité d’ARNm compte tenu d’une mutation dans le gène RNaseE (rne131) qui réduit les niveaux de RNase endogènes et la dégradation d’ARNm, augmentant ainsi la stabilité des transcripts d’ARNm et le rendement des protéines.
  • L’expression protéique est encore améliorée par l’absence de protéases lon et de membrane externe (OmpT), qui réduit la dégradation des protéines hétérologues.
Non compatible avec des cadences élevées (manuel). Les souches BL21 Star comportent une expression basale de gènes hétérologues supérieure aux souches BL21 compte tenu de la stabilité accrue de l’ARNm. Par conséquent, ces souches peuvent ne pas être utiles pour l'expression de gènes toxiques.
Génotype :F-ompT hsdSB (rB-, mB-) galdcmrne131 (DE3)
Expression bactérienne, bioproduction, expression protéique, protéines, expression, isolement et analyse
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Cellule compétente
Contient l’épisome F Absence d’épisome F’
Améliore la qualité des plasmides Non
Clonage d’ADN méthylé Non
Niveau d’efficacité de la transformation Efficacité moyenne (10^8-10^9 cfu⁄µg)
Contenu et stockage Contenu :
• E.™™ coli One Shot BL21 Star (DE3) : 20 flacons, 50 µl chacun (1 ml au total)
• ADN pUC19 (10 pg/ul) : 1 flacon, 50 µl
• Milieu S.O.C. : 1 flacon, 6 ml
Cellules compétentes à conserver à -80°C. Conserver l’ADN pUC19 à -20°C. Conserver le milieu S.O.C à 4°C ou à température ambiante.
Résistance aux antibiotiques des bactéries No
Sélection bleue / blanche Non
Compatibilité à haut débit Non compatible avec le haut débit (manuel)
Préparation de l’ADN non méthylé Yes (dcm)
Réduit la recombinaison Non
Conditions d’expédition Dry Ice
Résistant au phage T1 (tonA) Non
Espèces E. coli
Accélérateur T7
Format Tube
Gamme de produits One Shot
Quantité 21 x 50 μl/tube
Toxic Proteins No
Improves RNA Stability Yes (rne131)
Improves Protein Stability Yes (lon, ompT)