Learn More
Invitrogen™ BL21 Star™ (DE3)pLysS One Shot™ Chemically Competent E. coli
Code produit 10694963
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 x 50 μl
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10694963 20 x 50 μl 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10694963 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur C602003
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Includes
Les cellules E. coli chimio-compétentes BL21 Star(DE3) et BL21 Star(DE3)pLysS sont toutes deux fournies avec des aliquotes de 50 μL à usage unique, un milieu S.O.C. et un plasmide de contrôle superenroulé.
Hôtes BL21 hautes performances conçus pour améliorer le rendement protéique
Les cellules E. coli One Shot BL21 Star (DE3) pLysS sont des cellules chimio-compétentes destinées aux applications nécessitant une expression de haut niveau des protéines recombinantes non toxiques à partir d’un nombre élevé de copies, des systèmes d’expression basés sur le promoteur T7 (p. ex. vecteurs T7 pRSET). Les cellules chimio-compétentes One Shot BL21 Star (DE3) pLysS présentent une efficacité de transformation de > 1 x 108 cfu/μg d’ADN plasmidique.
  • Une haute stabilité d’ARNm entraîne une augmentation du rendement de protéines
  • Idéales pour une utilisation en nombre élevé de copies, plasmides basés sur le promoteur T7
  • Faible expression de fond dans les cellules non induites
  • Une stabilité accrue de l’ARNm améliore le rendement des protéines
  • Stabilité accrue de l’ARNm de sorte que beaucoup d’ARNm sont disponibles pour l’expression protéique. Cette stabilité accrue est due à une mutation dans le gène RNaseE (rne131) qui est impliqué dans la dégradation de l’ARNm
Les souches BL21 Star comportent une expression basale de gènes hétérologues supérieure aux souches BL21 compte tenu de la stabilité accrue de l’ARNm. C’est pourquoi, ces souches peuvent être inutiles pour l’expression des gènes toxiques. Cependant, les souches BL21 Star(DE3) pLysS offrent des niveaux d’expression inférieurs à ceux des souches BL21 Star. Non compatible avec des cadences élevées (manuel)
Expression bactérienne, bioproduction, expression protéique, protéines, expression, isolement et analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Cellule compétente
Contient l’épisome F Absence d’épisome F’
Améliore la qualité des plasmides Non
Clonage d’ADN méthylé Non
Niveau d’efficacité de la transformation Efficacité moyenne (10^8-10^9 cfu⁄µg)
Contenu et stockage Les cellules E. coli chimio-compétentes BL21 Star™(DE3) et BL21 Star™(DE3)pLysS sont toutes deux fournies avec des aliquotes de 50 µl à usage unique, un milieu S.O.C. et un plasmide de contrôle superenroulé. Conserver les cellules compétentes à -80°C.
Résistance aux antibiotiques des bactéries Yes (Chloramphenicol)
Sélection bleue / blanche Non
Compatibilité à haut débit Non compatible avec le haut débit (manuel)
Préparation de l’ADN non méthylé Yes (dcm)
Réduit la recombinaison Non
Conditions d’expédition Dry Ice
Résistant au phage T1 (tonA) Non
Espèces E. coli
Accélérateur T7
Format Tube
Gamme de produits One Shot
Quantité 20 x 50 μl
Toxic Proteins No
Improves RNA Stability Yes (rne131, pLysS)
Improves Protein Stability Yes (lon, ompT)