Learn More
Invitrogen™ Cellules compétentes One Shot™ ccdB Survival™ 2 T1R
Code produit 10733874
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
11 x 50 μl
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10733874 11 x 50 μl 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10733874 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur A10460
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Includes
Cellules compétentes T1R ccdB Survival2 : 11 flacons, 50 μL chacun, ADN pUC19 (10 pg/μL) : 1 flacon, 50 μL, milieu S.O.C. : 1 flacon, 6 ml.
Convient à la propagation des plasmides contenant le gène ccdB.
Les cellules chimiquement compétentes One Shot ccdB Survival T1R sont conçues pour être utilisées avec le système de conversion de vecteur Gateway™ Vector et pour propager les vecteurs Gateway™ donneurs, de destination et d’entrée de forme superenroulée. L’efficacité de transformation est >1 > 109 transformants /μg d’ADN plasmidique La souche ccdB Survival™ 2 T1R E. coli est dérivée de la souche TOP10.
  • Résistance au produit génétique ccdB
  • Résistance aux phages T1 et T5 (phénotype tonA/fhuA)
  • Favorise la préparation à haut rendement de l’ADN plasmidique superenroulé (phénotype endA1)
  • Recombinaison non spécifique réduite de l’ADN cloné (phénotype recA1)
Non compatible avec des cadences élevées (manuel)
Clonage, transformation
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Cellule compétente
Contient l’épisome F Absence d’épisome F’
Améliore la qualité des plasmides Oui
Clonage d’ADN méthylé Oui
Niveau d’efficacité de la transformation Haute efficacité (> 10^9 cfu⁄µg)
Contenu et stockage Contient :
•™cellules compétentes T1R de survie 2 de la ccdB : 11 flacons, 50 µl chacun
• ADN pUC19 (10 pg/µl) : 1 flacon, 50 µl
• Milieu S.O.C. : 1 flacon, 6 ml
Cellules compétentes à conserver à -80°C. Conserver l’ADN pUC19 à -20°C. Conserver le milieu S.O.C à 4°C ou à température ambiante.
Résistance aux antibiotiques des bactéries Yes (Streptomycin)
Clonage d’ADN instable Ne convient pas au clonage d’ADN instable
Sélection bleue / blanche Oui
Compatibilité à haut débit Non compatible avec le haut débit (manuel)
Plasmide ccdB vector propagation
Préparation de l’ADN non méthylé Non adapté à la préparation de l’ADN non méthylé
Réduit la recombinaison Oui
Conditions d’expédition Glace carbonique
Résistant au phage T1 (tonA) Oui
Espèces E. coli
Format Tube
Gamme de produits One Shot
Quantité 11 x 50 μl