Learn More
Invitrogen™ One Shot™ INVαF' Chemically Competent E. coli
Code produit 10524973
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 x 50 μl
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10524973 20 x 50 μl 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10524973 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur C202003
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
E. coli permet une réplication stable d’un nombre élevé de copies des plasmides
  • Analyse bleu/blanc des clones recombinants (lacZΔM15)
  • Réduction de la recombinaison homologue des plasmides transformés (recA)
  • Meilleure qualité des préparations d’ADN plasmidique (endA1)
  • Production et sauvetage de l’ADN simple brin à partir de vecteurs porteurs de l’origine F1 de la réplication F’ à haute efficacité (> 109 cfu/μg)
Non compatible avec des cadences élevées (manuel)
Clonage, transformation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Type de produit Cellule compétente
Contient l’épisome F Contient l’épisome F
Améliore la qualité des plasmides Oui
Clonage d’ADN méthylé Oui
Niveau d’efficacité de la transformation Efficacité moyenne (10^8-10^9 cfu⁄µg)
Contenu et stockage • One Shot INVαF' Chemically Competent E. coli (21 x 50 μL)
Store Competent Cells at –80°C.
• pUC19 plasmid (50 μL at 10 pg/μL)
Store pUC19 plasmid at –20°C.
• S.O.C. Medium (6 mL)
Store S.O.C. Medium at 4°C or room temperature.
Résistance aux antibiotiques des bactéries No
Clonage d’ADN instable Ne convient pas au clonage d’ADN instable
Sélection bleue / blanche Oui
Compatibilité à haut débit Non compatible avec le haut débit (manuel)
Plasmide Plasmide à nombre de copies élevé
Préparation de l’ADN non méthylé Non adapté à la préparation de l’ADN non méthylé
Réduit la recombinaison Oui
Conditions d’expédition Dry Ice
Résistant au phage T1 (tonA) Non
Espèces E. coli
Format Tube
Gamme de produits One Shot
Quantité 20 x 50 μl
Visa mer Visa mindre
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.