Learn More
Invitrogen™ One Shot™ INV110 Chemically Competent E. coli
Description
Includes
L’E. coli chimiquement compétent One Shot INV110 contient 10 transformations de cellules chimiquement compétentes au format One Shot.
Les bactéries E. coli INV110 sont dérivées des bactéries E. coli JM110 et sont spécifiquement conçues pour la croissance et la purification de l’ADN plasmide qui sera digéré avec des enzymes de restriction sensibles à la méthylation du Dam et du Dcm. L’INV110 a été conçu pour porter une mutation endA1, qui élimine l’endonucléase I non spécifique, pour une meilleure préparation de l’ADN plasmide.
- Analyse bleu/blanc des clones recombinants (lacZΔM15)
- Clivage réduit de l’ADN méthylé étranger pour une meilleure transformation de l’ADN génomique [Δ(mcrC-mrr)]
- Épisome F’ pour l’infection phagique et le sauvetage de l’ADN simple brin
Non compatible avec des cadences élevées (manuel)
Clonage, transformation
Spécification
Spécification
| Type de produit | Cellule compétente |
| Contient l’épisome F | Contient l’épisome F |
| Améliore la qualité des plasmides | Oui |
| Clonage d’ADN méthylé | Non |
| Niveau d’efficacité de la transformation | Efficacité du sous-clonage (10^6-10^7 cfu⁄ µg) |
| Contenu et stockage | L’E. coli chimiquement compétent One Shot™ INV110 contient 10 transformations de cellules chimiquement compétentes au format One Shot™. Conservation à -80°C. |
| Résistance aux antibiotiques des bactéries | Yes (Streptamycin, Tetracycline) |
| Clonage d’ADN instable | Ne convient pas au clonage d’ADN instable |
| Sélection bleue / blanche | Oui |
| Compatibilité à haut débit | Non compatible avec le haut débit (manuel) |
| Afficher plus |