Learn More
Invitrogen™ Cellules E. coli One Shot™ OmniMAX™ 2 T1R chimiquement compétentes
Code produit 10022512
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
21 x 50 μl
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10022512 21 x 50 μl 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10022512 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur C854003
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Includes
E. coli One Shot OmniMAX 2 T1R: 21 flacons, 50 μL chacun, ADN pUC19 (10 pg/μL) : 1 flacon, 50 μL, milieu S.O.C. : 1 flacon, 6 ml.
Parfait pour une utilisation dans toutes les applications de clonage, y compris la technologie Gateway™
La souche One Shot OmniMAX 2 T1 R E. coli est une lignée cellulaire chimiquement compétente améliorée. Les cellules OmniMAX> 2 T1R offrent une transformation extrêmement efficace de toutes les cellules chimiquement compétentes selon un format One Shot avec plus de 5 x 109 transformants/μg de pUC19. Elles permettent également une transformation de l’ADN hautement méthylé puisque les cellules OmniMAX 2 T1R sont dépourvues des systèmes de restriction E. coli K12 (mcrA Δ(mrr hsdRMS-mcrBC)). En outre, la souche porte le génotype tonA, qui confère une résistance aux infections par les phages T1 et T5, protège vos échantillons et réduit au maximum le risque d’indisponibilité due à la contamination phagique.
  • Idéale pour la transformation des réactions Gateway™ et TOPO™
  • Résistante aux phages T1 et T5 (tonA)
  • Création de bibliothèques génomiques plus représentatives grâce à l’élimination de mcrA, mcrBC, mrr et hsdRMS
  • Analyse bleu/blanc des clones recombinants (lacZΔM15)
Non compatible avec des cadences élevées (manuel)
Clonage, transformation
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Cellule compétente
Contient l’épisome F Contient l’épisome F
Améliore la qualité des plasmides Oui
Clonage d’ADN méthylé Oui
Niveau d’efficacité de la transformation Haute efficacité (> 10^9 cfu⁄µg)
Contenu et stockage Contenu :
• E.™™ coli One Shot OmniMAX 2 T1R: 21 flacons, 50 µl chacun
• ADN pUC19 (10 pg/µl) : 1 flacon, 50 µl
• Milieu S.O.C. : 1 flacon, 6 ml
Cellules compétentes à conserver à -80°C. Conserver l’ADN pUC19 à -20°C. Conserver le milieu S.O.C à 4°C ou à température ambiante.
Résistance aux antibiotiques des bactéries Yes (Tetracycline)
Clonage d’ADN instable Ne convient pas au clonage d’ADN instable
Sélection bleue / blanche Oui
Compatibilité à haut débit Non compatible avec le haut débit (manuel)
Plasmide Peuvent être utilisées pour les plasmides > 20 kb
Préparation de l’ADN non méthylé Non adapté à la préparation de l’ADN non méthylé
Réduit la recombinaison Oui
Conditions d’expédition Glace carbonique
Résistant au phage T1 (tonA) Oui
Espèces E. coli
Format Tube
Gamme de produits One Shot
Quantité 21 x 50 μl