Learn More
Invitrogen™ One Shot™ PIR2 Chemically Competent E. coli
Code produit 10544963
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
11 x 50 μl/tube
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10544963 11 x 50 μl/tube 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10544963 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur C111110
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Résulte en la fusion des vecteurs donneur et accepteur formant un vecteur d’expression fonctionnelle unique
Le système de clonage Echo™ est un système à deux vecteurs qui utilise le système de recombinaison spécifique au site Cre-lox du bactériophage P1 (1,2) pour un clonage rapide avec plusieurs vecteurs. Votre gène d’intérêt est cloné dans l’un des vecteurs donneurs spécialement conçus. Ces derniers peuvent ensuite être recombinés avec autant de vecteurs accepteurs d’Echo™ différents que vous voulez. Les vecteurs donneurs et accepteurs sont placés dans un tampon contenant de la recombinase Cre pour déclencher une réaction de recombinaison in vitro de 25 minutes. La recombinase Cre se lie au site lox présent sur chaque vecteur, les rassemble, puis coupe et fixe par covalence les brins d’ADN. Les cellules compétentes PIR2 sont recommandées pour le maintien de constructions qui expriment des gènes toxiques ou pour les bibliothèques. Utilisez-les pour le clonage et la maintenance de votre vecteur de donneur (ou d'un autre vecteur contenant le R6K ? Origine). Il contient le gène pir de type sauvage pour le maintien du vecteur à environ 15 copies par cellule.
Non compatible avec des cadences élevées (manuel)
Clonage, transformation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Cellule compétente
Contient l’épisome F Absence d’épisome F’
Améliore la qualité des plasmides Oui
Clonage d’ADN méthylé Non
Contenu et stockage • One Shot PIR2 Chemically Competent E. coli (11 x 50 μL)
Store Competent Cells at –80°C.
• pUC19 plasmid (50 μL at 10 pg/μL)
Store pUC19 plasmid at –20°C.
• S.O.C. Medium
Store S.O.C. Medium at 4°C or room temperature.
Résistance aux antibiotiques des bactéries No
Sélection bleue / blanche Non
Compatibilité à haut débit Non compatible avec le haut débit (manuel)
Préparation de l’ADN non méthylé No
Réduit la recombinaison Oui
Conditions d’expédition Dry Ice
Résistant au phage T1 (tonA) Non
Espèces E. coli
Format Tube
Gamme de produits One Shot
Quantité 11 x 50 μl/tube