Learn More
Invitrogen™ E. coli chimiquement compétente One Shot™ TOP10
Description
Les cellules chimiquement compétentes E. coli One Shot TOP10 sont fournies avec une efficacité de transformation de 1 x 109 cfu/μg d’ADN plasmide. Elles permettent une réplication stable d’un nombre élevé de copies des plasmides et sont les mêmes cellules compétentes qui sont livrées avec un bon nombre de nos kits de clonage.
- Maximisation de l’efficacité du clonage dans un format à tube unique
- Capacités optimisées de clonage d’ADN génomique
Non compatible avec des cadences élevées (manuel)
Clonage, transformation
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
Spécification
Spécification
| Type de produit | Cellule compétente |
| Contient l’épisome F | Absence d’épisome F’ |
| Améliore la qualité des plasmides | Oui |
| Clonage d’ADN méthylé | Oui |
| Niveau d’efficacité de la transformation | Haute efficacité (> 10^9 cfu⁄µg) |
| Contenu et stockage | Contenu : • Bactéries E. coli chimio-compétentes One Shot™ TOP10 : 21 flacons, 50 µl chacun • ADN pUC19 (10 pg/µl) : 1 flacon, 50 µl • Milieu S.O.C. : 1 flacon, 6 ml Cellules compétentes à conserver à -80°C. Conserver l’ADN pUC19 à -20°C. Conserver le milieu S.O.C à 4°C ou à température ambiante. |
| Résistance aux antibiotiques des bactéries | Yes (Streptomycin) |
| Clonage d’ADN instable | Ne convient pas au clonage d’ADN instable |
| Sélection bleue / blanche | Oui |
| Compatibilité à haut débit | Non compatible avec le haut débit (manuel) |
| Afficher plus |