Learn More
Invitrogen™ E. coli chimiquement compétente One Shot™ TOP10
Code produit p-4925027
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
11 x 50 μl
21 x 50 μl
40 réactions
Conditionnement:
10 réactions
20 réactions
40 réactions
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10368022 11 x 50 μl 10 réactions
10666493 21 x 50 μl 20 réactions
10358022 40 réactions 40 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10368022 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur C404010
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Idéal pour le clonage haute efficacité et la propagation des plasmides
Les cellules chimiquement compétentes E. coli One Shot TOP10 sont fournies avec une efficacité de transformation de 1 x 109 cfu/μg d’ADN plasmide. Elles permettent une réplication stable d’un nombre élevé de copies des plasmides et sont les mêmes cellules compétentes qui sont livrées avec un bon nombre de nos kits de clonage.
  • Maximisation de l’efficacité du clonage dans un format à tube unique
  • Capacités optimisées de clonage d’ADN génomique
Non compatible avec des cadences élevées (manuel)
Clonage, transformation
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Cellule compétente
Contient l’épisome F Absence d’épisome F’
Améliore la qualité des plasmides Oui
Clonage d’ADN méthylé Oui
Niveau d’efficacité de la transformation Haute efficacité (> 10^9 cfu⁄µg)
Contenu et stockage Contenu :
• Bactéries E. coli chimio-compétentes One Shot™ TOP10 : 11 flacons, 50 µl chacun
• ADN pUC19 (10 pg/µl) : 1 flacon, 50 µl
• Milieu S.O.C. : 1 flacon, 6 ml
Cellules compétentes à conserver à -80°C. Conserver l’ADN pUC19 à -20°C. Conserver le milieu S.O.C à 4°C ou à température ambiante.
Résistance aux antibiotiques des bactéries Yes (Streptomycin)
Clonage d’ADN instable Ne convient pas au clonage d’ADN instable
Sélection bleue / blanche Oui
Compatibilité à haut débit Non compatible avec le haut débit (manuel)
Plasmide Plasmide à nombre de copies élevé
Préparation de l’ADN non méthylé Non adapté à la préparation de l’ADN non méthylé
Réduit la recombinaison Oui
Conditions d’expédition Glace carbonique
Résistant au phage T1 (tonA) Non
Espèces E. coli
Format Tube
Gamme de produits One Shot
Quantité 11 x 50 μl