Learn More
Invitrogen™ pBAD/gIII Kit
Description
Includes
T20 μg chacun des pBAD / gIII A, B et C, 20 μg de pBAD / gIII / calmodulin, 1 ml de L-arabinose à 20 %, stabs d’E. coli LMG194 et TOP10.
- Pour simplifier la purification, le vecteur pBAD / gIII code un peptide leader qui dirige la protéine recombinante dans l’espace périplasmique
- Possède un promoteur araBAD pour une expression étroitement régulée
- Signaux d’initiation à la translation pour l’expression d’E. coli optimisée
- Peptide leader de la protéine III du gène fd bactériophage (gIII) pour l’expression sécrétée
- Marqueur de polyhistidine d’extrémité C-terminale (6xHis) pour la purification avec une résine de chélation de nickel
- Épitope c-myc d’extrémité N-terminale pour la détection et l’analyse avec un anticorps Anti-myc
- Un ensemble de trois vecteurs est fourni (A, B et C) : Chacun possède un marqueur d’extrémité C-terminale dans un cadre de lecture différent par rapport au site de clonage multiple afin de simplifier le clonage à l’intérieur du cadre du gène
Expression bactérienne, expression protéique, protéines, expression, isolement et analyse
Spécification
Spécification
| Système constitutif ou inductible | Inductible |
| Agent d’induction | Arabinose |
| Accélérateur | araBAD |
| Type de produit | Vecteur d’expression bactérienne |
| Agent de sélection (eucaryotique) | Néant |
| Contenu et stockage | Le kit pBAD / gIII inclut 20 µg de chacun des vecteurs pBAD / gIII A, B et C, 20 µg de pBAD / gIII / calmodulin, 1 ml de L-arabinose à 20 %, de stabs d’E. coli LMG194 et TOP10. Conserver les stabs entre 2 et 8°C. Conserver tous les autres composants à -20°C. La stabilité de tous les composants est garantie pendant 6 mois lorsqu’ils sont correctement conservés. |
| Résistance aux antibiotiques des bactéries | Ampicilline (AmpR) |
| Marqueur de protéine | Marqueur d’épitope c-Myc |
| Méthode de clonage | Enzyme de restriction / MCS |
| Quantité | 1 kit |
| Afficher plus |