Learn More
Invitrogen™ pBAD202 Directional TOPO™ Expression Kit
Code produit 10134562
Change view
Click to view available options
Quantité:
20 réactions
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10134562 20 réactions 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10134562 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur K420201
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Clone le produit PCR à haute efficacité en cinq minutes dans un vecteur d’expression activé par I de topoisomérase
L’utilisation d’enzymes de restriction pour cloner le gène dans un vecteur d’expression force souvent à compromettre la séquence finale d’insert, en particulier lorsqu’il n’existe pas de sites de restriction utiles proches de la séquence de codage des gènes. Cela peut entraîner un espacement sous-optimal des éléments d’expression ou l’incorporation de résidus d’acides aminés non natifs, ce qui réduit les niveaux d’expression et/ou provoque la production de protéines non fonctionnelles.
  • Les vecteurs d’expression TOPO permettent d’insérer la séquence d’ADN exacte requise simplement en effectuant la PCR avec des amorces correctement conçues
  • Le vecteur d’expression recombinante résultant contient une séquence d’ADN exacte sans régions non codantes
  • Plusieurs vecteurs d’expression sont adaptés au clonage TOPO directionnel, permettant d’utiliser des polymérases de correction et de cloner les produits PCR dans une orientation spécifique
Expression bactérienne, expression protéique, protéines, expression, isolement et analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Système constitutif ou inductible Inductible
Agent d’induction Arabinose
Accélérateur araBAD
Type de produit Kit d’expression TOPO
Agent de sélection (eucaryotique) Néant
Résistance aux antibiotiques des bactéries Kanamycine (KanR)
Souche bactérienne ou de levures LMG194, TOP10
Clivage Site de reconnaissance d’EK (entérokinase)
Système d’expression E. coli
Mécanisme d’expression Expression cellulaire
Marqueur de protéine Marqueur His (6x), marqueur d’épitope V5, thiorédoxine
Méthode de clonage Directional TOPO™
Quantité 20 réactions
Vecteur pBAD
Gamme de produits TOPO