Learn More
Invitrogen™ pBudCE4.1 Mammalian Expression Vector
Code produit 11510856
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 μg
Conditionnement:
20µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11510856 20 μg 20µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11510856 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur V53220
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Includes
20 μg de chacun des vecteurs témoins positifs pBudCE4.1 et pBudCE4.1 / lacZ / CAT sont superenroulés et lyophilisés.
Conçu pour l’expression indépendante de deux gènes à partir d’un plasmide unique dans les cellules de mammifères
  • L’utilisation de pBudCE4.1 pour générer des lignées cellulaires stables d’expression de mammifères garantit qu’il existe un nombre de copies équivalent de chaque gène dans les cellules ; ceci peut éliminer l’expression variable en raison des différences dans le nombre de copies de gènes
  • Fournit des cassettes d’expression avec le promoteur CMV pour une transcription de haut niveau des gènes avec le marquage de l’épitope c-myc en option pour une détection rapide et la séquence 6xHis pour une purification simple
  • Promoteur EF-1α humain pour l’expression de haut niveau de gènes avec le marquage de l’épitope V5 en option pour une détection rapide et la séquence 6xHis pour une purification simple
  • Gène Sh ble (ZeoR) pour une sélection efficace dans les cellules de mammifères et E. coli avec l’agent de sélection Zeocin™
Expression constitutive, expression de mammifères, expression multi-gène, expression de protéines, protéines, expression, isolement et analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Système constitutif ou inductible Constitutive
Type de livraison Transfection
Accélérateur EF-1α, CMV
Type de produit Vecteur d’expression de cellules de mammifères
Agent de sélection (eucaryotique) Zéocine™
Contenu et stockage 20 µg de chacun des vecteurs témoins positifs pBudCE4.1 et pBudCE4.1/lacZ/CAT sont superenroulés et lyophilisés. Conserver à -20°C. La stabilité des vecteurs est garantie pendant 6 mois lorsqu’ils sont correctement conservés.
Marqueur de protéine Étiquette His (6x), Étiquette épitope V5, Étiquette épitope c-Myc
Méthode de clonage Enzyme de restriction / MCS
Quantité 20 μg
Vecteur pBud
À utiliser avec (application) Expression multigénique